Contrôle de la stérilisation
3M est l’un des leaders mondial en matière de solutions de contrôle de la stérilisation. Notre portefeuille complet de produits différenciés cliniquement plébiscités peut vous aider à rationaliser vos opérations et à normaliser vos protocoles.
Des produits tel que les indicateurs biologiques à lecture super-rapide 3M™ Attest™ sont capables de réduire significativement le temps nécessaire au visionnage d’informations critiques sur le processus de stérilisation. Notre intégrateur chimique de Type 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) est équipé d'une technologie d’encre frontale mouvante avec un résultat facile à interpréter « Accepter ou Rejeter », et le ruban en plomb indicateur de vapeur libre 3M™ Comply™ bénéficie des célèbres technologies d’adhésifs 3M pour garantir la sécurité de l’emballage, tout en vous fournissant immédiatement les informations dont vous avez besoin pour confirmer rapidement l’exposition à la stérilisation.
Produits évalués
Système de test électronique 3M™ pour stérilisateurs vapeur (ETS)™
ETS est un outil de test électronique facile à utiliser qui fournit des informations complètes, objectives et indépendantes sur les variables critiques du processus de stérilisation à la vapeur dans lequel il est utilisé. ETS constitue une alternative innovante aux traditionnels packs de test Bowie-Dick et dérivés.
Indicateur biologique de lecture super-rapide 3M™ Attest™ 1492V pour la stérilisation à la vapeur
Cet indicateur biologique fournit des résultats IB en 24 minutes via le lecteur automatique 3M Attest 490. Il est parfait pour une élimination dynamique de l’air (pré-vide et SFPP) : 135 ˚C (275 ˚F) en 3 mn. Il satisfait aux exigences de la norme ISO applicable aux indicateurs biologiques et il contient des organismes viables qui permettent de mesurer directement le degré de létalité
Lecteur automatique 3M™ Attest™, 490
Ce lecteur automatique duel a été conçu pour être utilisé avec les indicateurs biologiques 3M™ Attest™ 1491, 1492V et 1295. Son écran intelligent affiche le temps restant avant l’obtention du résultat. Cet écran est visualisable à distance à l'aide de votre PC. Utilisez la même application web 3M™ que vous utilisez maintenant pour connaître le statut en temps réel des IB et les résultats en vue de l’archivage numérique des informations
Indicateurs d’intégration chimique pour stérilisation vapeur 3M™ Comply™ SteriGage™
Les indicateurs d’intégration chimique pour stérilisation vapeur 3M Comply SteriGage répondent aux exigences de la norme EN ISO 11140- 1. Les indicateurs d’intégration chimique pour stérilisation vapeur 3M Comply SteriGage ont été conçus pour détecter avec précision de petites modifications en œuvre dans n’importe quel paramètre de stérilisation critique défini, quelle que soit le type de stérilisation courant, dans les processus de stérilisation par gravité et par pré-vide.
Ruban indicateur de vapeur 3M™ Comply™
Un ruban indicateur de vapeur fiable qui fournit des informations immédiates une fois que l’emballage a subi une stérilisation adéquate à la vapeur. Les lignes d'indication chimique foncent dès lors que le processus de stérilisation à la vapeur a été efficace.