Nettoyage et sécurité sur le lieu de travail
Rendez votre installation sûre et impeccable, mais aussi conforme aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de propreté des sols, et gagnez la confiance de vos employés et de vos partenaires chaque fois qu'ils sont sur les lieux.
Nos solutions offrent le degré maximal de qualité et vous aident à simplifier les tâches les plus complexes de nettoyage et d’entretien.
Nettoyage des commerces
Si vous exigez le niveau le plus élevé de propreté et d’hygiène, vous devez demander une solution 3M pour l’ensemble de vos besoins en nettoyage.
Nos solutions leaders de marque ne se contentent pas de nettoyer soigneusement sols et surfaces, ils maintiennent également les salissures à distance. Et parce qu'ils travaillent plus durs, plus longtemps, ils vous permettent de préserver l’image de votre société, tout en épargnant personnel en charge du nettoyage et en préservant votre budget.
La sécurité des installations
Trébuchements, glissades et éclaboussures surviennent souvent sur le lieu de travail. Même si cela arrive tous les jours, ces accidents compromettent la sécurité de vos employés mais aussi celle de vos visiteurs au sein de vos locaux. Le fait de négliger la sécurité sur le lieu de travail peut potentiellement grever la productivité de vos employés, entacher la réputation de votre entreprise et, pour finir, avoir un impact sur vos bénéfices.
Nous savons à quel point il est important d'avoir un sol en bon état pour garantir la sécurité de vos installations. Chez 3M, nous avons élaboré un portefeuille de produits de sécurité pour locaux qui garantissent la sécurité, la propreté et le bel aspect de vos sols, tout en étant économiques.
Produits évalués
Tapis ultra-propreté 3M™ Nomad™ 4300
Ce tapis de contrôle des contaminations est un tapis de sol à usage unique et qui attire la poussière, constitué de 40 feuilles revêtues d'un adhésif sensible à la pression. Il a été conçu pour contribuer à protéger les zones propres, lorsque la propreté et l’hygiène constituent des facteurs critiques. Il peut vous aider à bénéficier de la certification ISO14644-1 Classe 4 à 8 pour les salles blanches.
Coussinet de tapissage 3M™ Safety-Walk™ 5270E
Tapis anti-fatigue en mousse de vinyle en rouleau qui exerce une compression uniforme et continue, pour améliorer le confort et soulager la fatigue. Dessus texturé pour un coefficient de friction élevé, pour un effet antidérapant. Son dessus résistant bénéficie d'un revêtement spécial insensible à la graisse et à l’huile. Conçu pour une utilisation industrielle avec des sollicitations légères à moyennes. Rebords intégraux noirs.
Rubans à usage universel anti-glissement 3M™ Safety-Walk™ de la gamme 600
Parfaits dans, sous et autour des machines pour intercepter les éclaboussures. Ils sont ultra-absorbants et sans grains, et ils n'abîment donc pas les équipements. Chaque boîte absorbe 37,5 gallons et contient 100 serpillères. Ces absorbants haute capacité affichent une face munie d’un voile grillagé qui améliore leur résistance et aide à éliminer les peluches. Le format très pratique de ces tampons absorbants facilite leur déploiement sur et dans la trajectoire d’une fuite. On peut également les placer sur une surface de travail, par anticipation, avant toute projection, ou en lingette.
Absorbants de maintenance 3M™
Parfaits dans, sous et autour des machines pour intercepter les éclaboussures. Ils sont ultra-absorbants et sans grains, et ils n'abîment donc pas les équipements. Chaque boîte absorbe 37,5 gallons et contient 100 serpillères. Ces absorbants haute capacité affichent une face munie d’un voile grillagé qui améliore leur résistance et aide à éliminer les peluches. Le format très pratique de ces tampons absorbants facilite leur déploiement sur et dans la trajectoire d’une fuite. On peut également les placer sur une surface de travail, par anticipation, avant toute projection, ou en lingette.
Serpillères double face pour nettoyer et faire briller Scotch-Brite™
Fait briller le sol au moment du nettoyage. Au fil du temps, vos sols revêtent progressivement un aspect poli, sans avoir à subir de travaux de polissage supplémentaires. Associé simplement à une autolaveuse à faible vitesse et à de l’eau claire ou un produit nettoyant neutre, il élimine efficacement les petites rayures plus rapidement que les serpillères traditionnelles, et dure bien plus longtemps (jusqu'à 40 000 m2). Ainsi, vous pouvez garder un sol brillant bien plus rapidement, avec moins d’effort et sans recourir à un équipement particulier.
Ressources
Aérosol de nettoyage et de polissage pour acier inoxydable 3M™
Parfait pour l’acier inoxydable, le chrome, les plastiques stratifiés et les surfaces en aluminium. Basé sur une formule ultra-brillante, il nettoie parfaitement sans tacher ni laisser de résidus, protège des traces de doigts et égalise le pâlissement des surfaces. Parfum agréable de citron vert.