Accessoires d’échantillonnage
Les bons accessoires vous aideront à compléter votre processus d’échantillonnage. Ce chapitre présente une petite sélection d’outils pratiques facilitant votre échantillonnage.
Étiquettes close-it
Collent fermement à la plupart des matières, même aux surfaces légèrement humides ou recouvertes de poudre. Idéal pour le QC et la réparation d’emballages endommagés.
Scellés
Utilisables comme scellés d’origine et comme protection à partir de la manipulation d’échantillons. L’ouverture initiale de l’emballage est rendue évidente et immanquable.
Sachets et tubes d'échantillonnage
Il n'y a pas que les échantillonneurs qui sont essentiels dans le processus d'échantillonnage, les conteneurs destinés au transport des échantillons sont également essentiels à la qualité des échantillons.
Brosses de nettoyage
Permettent de nettoyer soigneusement différents types de lances d’échantillonnage. Dotées de poils résistants et efficaces.
Machine à glace carbonique SnowPack
Vous permet d’obtenir une tablette de glace carbonique à -79 °C. Idéale pour baisser la température dans des bains ou des compartiments de refroidissement pour le stockage ou le transport d’échantillons.
Accessoires pour échantillonneurs à zones
Ces accessoires spéciaux permettent de collecter et de relâcher des échantillons.