Imprimer
Étiquettes inviolables, safe-it
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5303-5000
312-0103EA 134 EUR
312-0103
Étiquettes inviolables, safe-it
Étiquettes
Les étiquettes de sécurité safe-it servent de cachets inviolables et de protections contre la fraude, par ex. pour les échantillons et échantillons de réserve, pour le transport d'échantillons, la mise sous scellés de réservoirs contenant des produits chimiques dangereux en laboratoire, le plombage d'enveloppes, l'expédition de marchandises, et bien plus encore. Le cachet de garantie d'origine permet de voir clairement et sans équivoque qu'un emballage a déjà été ouvert, afin de démontrer toute ouverture non autorisée.
  • Avec quadrillage
  • Preuve de manipulation visible
Si l'étiquetteEn savoir plus