Échantillonneurs à usage unique pour répondre aux normes les plus exigeantes en matière d'échantillonnage
Le nettoyage d’échantillonneurs est une tâche exigeante et laborieuse, en particulier lorsque le matériau est graisseux, très adhésif ou toxique. L'usage unique est la solution
Lances d'échantillonnage – pour les liquides
Échantillonneurs à usage unique pour liquides peu épais à visqueux.
DispoDippers et DispoLadles
Les plongeurs combinent un échantillonneur et collecteur d'échantillons en un seul dispositif, les femelles disposant de graduations en relief et de deux becs pour les utilisateurs aussi bien droitiers que gauchers.
Lances d'échantillonnage – pour les poudres et les granulés
Échantillonneurs à usage unique pour diverses applications telles que l’échantillonnage de petites quantités de poudres à l'échantillonnage de plus grandes quantités de granulés à petit grain.
- PowderDispo
- DispoPicker – avec embout fermé pour le prélèvement d’échantillons poudreux par le haut
- DispoLance – achemine les échantillons directement dans des sacs d’échantillonnage par exemple
- MicroDispo – pour de petits volumes d'échantillons
- MultiDispo – pour des échantillons de toutes couches
- TargetDispo – pour les échantillons par points
Pelles, raclettes, cuillères et spatules
Outils d’échantillonnage permettant de collecter, de manipuler et de traiter les matériaux prélevés aux très petits (0,5 ml) à plus grands volumes (1 l).
- Pelles d'échantillonnage
- Pelles d’échantillonnage à manche long
- Raclettes d'échantillonnage
- Cuillères d'échantillonnage
- Cuillères d’échantillonnage à manche long
- Cuillères d’échantillonnage à manche long, recourbées
- Cuillère de dosage
- Cuillères/spatules d'échantillonnage
- Micro-spatules d’échantillonnage – pour les petites quantités
- Spatules d'échantillonnage
- Spatule de prélèvement à lame en palette
Outils d'échantillonnage détectables
Outils d’échantillonnage contenant un additif spécial les rendant visibles par les scanners de couleurs, les détecteurs de métaux ou les rayons X, même s'ils sont fabriqués en PS.
- Pelles d'échantillonnage détectables
- Pelles d’échantillonnage à manche long
- Raclettes d'échantillonnage
- Cuillères d'échantillonnage
- Cuillères d’échantillonnage à manche long
- Cuillères d’échantillonnage à manche long, recourbées
- Cuillère de dosage
- Spatules d'échantillonnage
- Spatule de prélèvement à lame en palette
- Pinces, angle/pointues, pointues ou avec pointe large
- Louche avec des coins arrondis et un manche long
Outils d’échantillonnage de couleur bleue pour une meilleure visibilité
Les produits bleus, ou dont des parties sont bleues, se trouvent rapidement et sont faciles à identifier car il n’existe aucun produit alimentaire naturel possédant cette couleur.
- Pelles d'échantillonnage alimentaires, bleu
- Pelles d’échantillonnage à manche long, en bleu
- Raclettes d'échantillonnage alimentaires, bleu
- Cuillères d'échantillonnage alimentaires, bleu
- Cuillères d’échantillonnage à manche long, en bleu
- Cuillères d’échantillonnage à manche long, recourbées, en bleu
- Cuillère de dosage, en bleu
- Spatules d'échantillonnage alimentaires, bleu
- Spatule de prélèvement à lame en palette, en bleu
- Pinces, en bleu, à angle/pointues, pointues ou avec pointe large
- Louche, en bleu, avec des coins arrondis et un manche long
Gamme Bürkle Bio - La propreté parfaite des produits à usage unique et la durabilité écologique idéalement combinées
Fabriqués dans des matières premières 100 % recyclables et renouvelables, ces produits contribuent à réconcilier les exigences en matière de qualité et la durabilité pour ce qui est des outils d'échantillonnage
Pinces à usage unique pour un travail précis au laboratoire
Parfaites pour saisir, soulever et déplacer de petits objets, comme des tissus fins, de petits articles ou des échantillons solides, par exemple.