Tensiomètres
LAUDA Tensiomètres TD
Compacts, flexibles , précis
Les tensiomètres LAUDA TD effectuent les mesures de tensions superficielles et interfaciales selon les méthodes de l’anneau de Du Noüy et de la lame de Wilhelmy, dans le respect des normes internationales applicables. Ils permettent aussi de déterminer la densité et de peser des poids de faible ampleur.
- Détection automatique des maxima
- Correction automatique des valeurs de mesure selon Zuidema et Waters
- Affichage de la valeur mesurée en mN/m
![]() |
![]() |
---|---|
Tensiomètre TD4
|
Tensiomètre TC1