Mesures physiques Lauda
Viscosimètres et tensiomètres Lauda Scientific GmbH : pour les spécialistes, par des spécialistes
Depuis plus de 50 ans, Lauda développe, fabrique et distribue des instruments de mesure. Ces instruments déterminent des propriétés physiques comme la viscosité et la tension superficielle ou interfaciale dans le domaine des polymères, des plastiques, des huiles et des tensio-actifs.
Les viscosimètres et tensiomètres sont robustes et fiables et répondent à de nombreuses normes.
Viscosimètres
Viscosimètres capillaires pour mesure et analyse entièrement automatisée de la viscosité
Tensiomètres
Les Tensiomètres TD effectuent les mesures de tension surperficielle et interfaciale selon les méthodes de l’anneau Du Noûy et la plaque de Willhelmy, selon les normes applicables