Viscosimètres
Le plus grand choix du marché en bains viscosimétriques
de 15 à 40 litres
de -60 à +230°C
De 1 à 12 postes de mesure
Bains viscosimétriques
Viscocool 6 S
  • Pour 1 stand de mesure iVisc / S5 et 1 poste de mesure manuelle
  • compact , autonome, avec refroidissement Peltier intégré
  • Ni compresseur, ni gaz, pour une grande longévité
  • Idéal pour applications proches de la température ambiante : de 15 à 90°C
  • Système double chambre pour une excellente homogénéité et stabilité de température , niveau constant
Viscotemp 18
  • Pour 1 stand de mesure en iVisc / S5,+tube seul compact , autonome, avec refroidissement Peltier intégré
  • Large gamme de température de 0 à 105°C
  • Forme ronde pour une excellente homogénéité et stabilité de température
  • Cuve fabriquée en verre borosilicaté pour des applications exigeant une très bonne résistance chimique et thermique (y compris pour les chocs résistance mécanique).
  • Couvercle en inox
Viscotemp 15/24/40
  • 1 stand de mesure automatique
  • 2 places de thermostatisation à 12 places de mesure manuelle
Proline PV
  • Cuves isolées
  • De 15 à 36 litres
  • De -60°C à 230°C
Viscosimètre capillaire
Le statif de mesure de viscosité compact est intelligent et conçu pour une gamme large de capillaires en verre standards. Les viscosités cinématiques peuvent être déterminées dans la gamme de 0,3 à 30.000 mm²/s dans un thermostat à cuve transparente LAUDA approprié avec le capillaire en verre correspondant. Il en résulte une large gamme d’applications: viscosité de solutions de polymères, détermination de la longueur des chaînes de protéines ou encore constance thermique de lubrifiants.
Découvrez le viscosimètre capillaire iVisc
Caractéristiques:
  • Température de mesure de -20 à 150 °C
  • Viscosimètre capillaire selon DIN 51562, ASTM D445
  • Mesure et analyse entièrement automatiques
  • Installation simple « Plug & Play »
  • Branchement jusqu’à deux iVisc par ordinateur
  • Détection optique précise du ménisque
  • Commande et alimentation électriques par USBvia ordinateur (PC, Netbook etc.)
Tubes capillaires
Découvrez les différents tubes capillaires
Nouveaux tubes capillaires avec support incorporé pour limiter le risque de casse pendant les manipulations et lavages :
Existent pour Ubbelohde et micro Ubbelohde, calibrés ou pas