Vêtements Quantus
Veuillez demander les modèles disponibles dans les différentes matières et tailles.
Tissus (blouses de laboratoire, combinaisons, masques de protection, capuches, surchaussures/surbottes )
Vue d'ensemble des modèles
Taille
Blouses de laboratoire
Avec boutons-pression ou fermeture éclair (modèle : Quantus Control), avec ou sans poches.
Combinaisons
Combinaisons à coutures de recouvrement pour une finition étanche et fiable. Capuches avec ouverture faciale et masque de protection, en version combinaison à capuche attachée avec capuche plate intégrée ou version spéciale sécurisée ESD.
Masques de protection
Boutons-pression ou bande velcro de fixation à la capuche
Charlotte
Charlotte « bouffante » avec bande élastique et boutons-pression pour le réglage
Cagoules
Coupe optimale grâce au réglage à l'arrière, avec protection des épaules et boutons-pression pour fixer le masque de protection sur le côté de la cagoule.
Surbottes
Ajustement optimal grâce au réglage sur le dessus, au niveau du coup de pied et du genou et de la cheville, avec semelle robuste et étanche autoclavable.
Surchaussures
Bande élastique sur le dessus, largeur réglable, double renfort. Avec semelle robuste et étanche en plastique souple