Solutions stériles pour les surfaces dans les salles blanches
Les solutions subissent une filtration à 0,2 µm avant le remplissage et le conditionnement dans des conditions de salle blanche, en milieu aseptique ou avec une irradiation gamma.
Détergent neutre
  • Détergent liquide fortement moussant, à pH neutre
  • Filtration à 0,2 µm, stérilisation par irradiation gamma, double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse, d'irradiation et de stérilité
  • Unité : concentré 100×30 ml ou 50×50 ml
Éthanol et IPA
  • Désinfectant à large spectre
  • Réussit les tests CEN 1276, CEN 1650 et CEN 13697
  • Filtration à 0,2 µm, stérilisation par irradiation gamma (900 ml) ou remplissage aseptique (5 litres), double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse, de stérilité et d'irradiation, le cas échéant
  • Éthanol dénaturé : 70% d'éthanol, 30% d'eau pour préparation injectable (PPI), dénaturation à l'IPA
  • Alcool isopropylique : 70% d'alcool isopropylique, 30% d'eau pour préparation injectable (PPI)
  • Également disponible en aérosol avec eau désionisée
  • Unité : flacon vaporisateur de 6×900 ml, flacon vaporisateur de 6×1 l
    bidon de 4×5 l ou 2×5 l, aérosol de 12×300 ml
Désinfectants sporicides
  • Système à deux composants pour la génération d'une solution de dioxyde de chlore
  • Réussit les tests CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 et CEN 13704
  • Filtration à 0,2 µm, remplissage aseptique et double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse et de stérilité
  • À base de dioxyde de chlore
  • Compatible en alternance avec un désinfectant amphotère
  • Efficace contre les spores en seulement 5 à 8 minutes !
  • Unité : concentré de 25×(2×100 ml), 
    prêt à l'emploi 4×(4,9 l+100 ml)
Désinfectants amphotères
  • Désinfectant de surface à haute efficacité
  • Réussit les tests CEN 1276, CEN 1650 et CEN 13697
  • Filtration à 0,2 µm, remplissage aseptique et double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse et de stérilité
  • Méthodes validées de test HPLC et de titrage disponibles
  • Compatible en alternance avec un désinfectant sporicide ou à base d'ammonium quaternaire
  • Unité : concentré de 50×50 ml ou 50×100 ml,
    flacon vaporisateur de 6×900 ml, bidon de 4×5 l ou 2×5 l
Désinfectants à base d'ammonium quaternaire
  • Désinfectant de surface à haute efficacité, à base d'ammonium quaternaire
  • Filtration à 0,2 µm, remplissage aseptique et double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse et de stérilité
  • Bonne compatibilité avec les matériaux utilisés en salle blanche
  • Large spectre d'activité
  • Unité : concentré de 50×25 ml ou 50×100 ml,
    flacon vaporisateur de 6×900 ml, bidon de 4×5 l ou 2×5 l