Gamme étendue d'étalons d'indice de réfraction de 1,34325 à 1,65808 nD
Une gamme complète de 25 étalons à base de solvant et stabilisés au saccharose à 20 °C
Ces 25 étalons d'indice de réfraction peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque de réfractomètre.
- Une des offres les plus complètes du marché
- Présentés dans un flacon compte-gouttes de 15 ml pratique et de haute qualité
- Incertitude de mesure jusqu'à ±0,00014 unités nD
- Uniformité du produit : indépendant, traçable, certifié
- Certificats d'analyse et fiches de données de sécurité disponibles en ligne
Désignation | Indice de réfraction | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,38779 nD | 15 ml | 85114.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,40485 nD | 15 ml | 85115.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,42345 nD | 15 ml | 85116.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,44468 nD | 15 ml | 85117.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,46768 nD | 15 ml | 85118.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,49672 nD | 15 ml | 85119.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,50044 nD | 15 ml | 85120.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,51726 nD | 15 ml | 85121.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,53660 nD | 15 ml | 85122.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, à base de solvant | 1,65808 nD | 15 ml | 85123.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,34325 nD | 15 ml | 85124.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,34782 nD | 15 ml | 85125.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,34968 nD | 15 ml | 85126.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,35015 nD | 15 ml | 85127.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,35093 nD | 15 ml | 85128.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,35171 nD | 15 ml | 85129.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,35568 nD | 15 ml | 85130.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,37233 nD | 15 ml | 85131.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,38115 nD | 15 ml | 85132.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,39032 nD | 15 ml | 85133.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,39986 nD | 15 ml | 85134.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,40978 nD | 15 ml | 85135.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,42009 nD | 15 ml | 85136.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,43080 nD | 15 ml | 85137.015E | |||
Étalons d'indice de réfraction à 20 °C, stabilisés au saccharose | 1,44193 nD | 15 ml | 85138.015E |