Solvants PESTINORM® Headspace
Solvants de haute pureté pour l'analyse des impuretés volatiles organiques
L'analyse headspace GC statique (GC-HS) est une technique utilisée pour concentrer des analytes volatils avant l'analyse. Elle peut améliorer la détection de faibles concentrations d'analytes volatils et réduire les interférences de matrice en éliminant la nécessité d'injecter directement l'échantillon. Notre nouvelle gamme de solvants GC-HS comprend quatre des solvants organiques les plus couramment utilisés :
- Très haute pureté (>99,99% de dosage)
- Transmittances UV très élevées
- Chaque lot est contrôlé et évalué de manière spécifique par une analyse par rapport aux normes relatives aux OVI
- Adapté à l'analyse des OVI comme décrit par les méthodes ICH, USP et EP
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-diméthylformamide 99,0 à 100,00% PESTINORM® pour chromatographie en phase gazeuse headspace | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-diméthylformamide 99,0 à 100,00% PESTINORM® pour chromatographie en phase gazeuse headspace | 1 l | 85395.320E | |||
Diméthylsulfoxyde 99,99 à 100,00% PESTINORM® pour chromatographie en phase gazeuse headspace | 1 l | 85396.290E | |||
Diméthylsulfoxyde 99,99 à 100,00% PESTINORM® pour chromatographie en phase gazeuse headspace | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-diméthylacétamide 99,99 à 100,00% PESTINORM® pour chromatographie en phase gazeuse headspace | 1 l | 85397.290E | |||
N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) 99,9-100,0% PESTINORM® pour chromatographie en phase gazeuse headspace | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-diméthyl-2-imidazolidinone ≥99,5% PESTINORM® pour chromatographie en phase gazeuse headspace | 1 l | 85448.290E |