La norme EN374-3:2003 sera remplacée par la norme EN 16523-1 d'ici la fin de l'année
La certitude au premier coup d'œil !
Bien que proches sur le plan technique, leur mise en oeuvre sera très différente. La liste des produits chimiques à surveiller passera de 12 à 18 et le symbole du Bécher sera remplacé par 3 catégories de pictogrammes en forme d'Erlenmeyer.
  • Type C, pour « protection simple » - niveau 1 pour au moins 1 produit chimique de la liste
  • Type B, pour « protection moyenne » - niveau 2 pour au moins 3 produits chimiques de la liste
  • Type C, pour « protection élevée » - niveau 2 pour au moins 6 produits chimiques de la liste