Gants à usage unique en nitrile et néoprène Microflex® 93-260
Gant à usage unique le plus fin qui soit, en composite synthétique protégeant contre les produits chimiques
  • Conception en trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques nocifs, y compris les acides, les solvants et les bases
  • Trsè faible épaisseur pour une meilleure sensibilité tactile et dextérité
  • Matériau ultra-doux et conception ergonomique garantissant un ajustement, des sensations et une souplesse excellents pour une plus longue durée d'utilisation
  • Limite de qualité acceptable abaissée en matière de micro-trous (AGL 0,65) et manchette longue pour une protection fiable contre les substances dangereuses