Produits VWR
Cryostats à circulation VWR
Ces cryostats à circulation représentent un moyen écologique, économe en eau et fiable pour contrôler la température des liquides dans des réservoirs ouverts ou des systèmes en boucle fermée.
Bains de circulation réfrigérés VWR avec contrôleur de température MX
Bains en acier inoxydable avec contrôleur de température MX facile à utiliser. Ils peuvent également être utilisés pour une circulation en boucle fermée externe. La technologie Cool Command™ régule l'apport nécessaire en réfrigération, ce qui permet d'économiser de l'énergie.
Bains à circulation de chauffage VWR
Bains à circulation en acier inoxydable avec contrôleur de température programmable ou numérique spécialisé. Pompe à vitesse variable avec circulation externe et fonction de régulation de température.
Bains à circulation chauffants/réfrigérés VWR
Bains à circulation en acier inoxydable avec un large choix de contrôleurs de température numériques avancés ou programmables avancés. Pompe à vitesse variable avec circulation externe et fonction de régulation de température.