Bains à circulation de chauffage et de refroidissement
Bains à circulation chauffants/réfrigérés VWR
Bains à circulation en acier inoxydable avec un large choix de contrôleurs de température numériques avancés ou programmables avancés. Pompe à vitesse variable avec circulation externe et fonction de régulation de température.
Thermostats de chauffage et de refroidissement Huber, acier inoxydable, Ministats®
Grâce à leur conception compacte, les Ministats® peuvent être placés dans les espaces les plus restreints. Ils sont principalement utilisés pour les applications externes, mais l'ouverture du bain permet également de placer des objets dans un bain thermostatique.
Thermostats de refroidissement/chauffage à circulation Lauda, thermoélectriques, LOOP
La gamme de produits LOOP comprend deux thermostats à circulation thermoélectriques externes pour le contrôle de la température. Régulation de la température sans réfrigérant grâce à la technologie Peltier
Bains à circulation chauffants/réfrigérés Grant, série LT ecocool™
Bains à circulation chauffants/réfrigérés écologiques dotés d'une interface conviviale. La solution idéale pour les applications externes dans l'industrie pharmaceutique, l'enseignement, l'industrie et les sciences de la vie.
Bains à circulation chauffants/réfrigérés Julabo, série CD-F CORIO™
Le contrôleur CD CORIO™ est un appareil de pointe doté d'une technologie professionnelle pour des applications exigeantes et qui peut être utilisé pour réguler la température des applications internes ou externes.