Thermostat, Cryostat : Nouvelle Gamme Lauda Pro
Les Nouveaux LAUDA PRO : Compacts, Efficaces, Performants
Optimisés pour votre application
Travail dans la Cuve Travail en Circulation Externe
100% de flexibilité
  • Bains thermostatés chauffants pour le chauffage rapide
    de 30°C à 250°C
  • Cryothermostats pour la thermoregulation
    de -100°C à 200°C
  • Appareils compacts
  • Bain accessible de tous les côtés
  • Montée en température rapide grâce à une puissance de chauffe de 3,6 kW
  • Réduction de la chaleur dissipée grâce au refroidissement hybride
  • Fonctionnalités complètes avec une faible hauteur de remplissage minimale
  • Distance bain-unité de commande pouvant aller jusqu’à 50 mètres
  • Répond à la réglementation F-Gaz, respect de l’environnement (arrêtés du 29 février 2016)
100% d’efficacité
  • Thermostats à circulation chauffants pour le chauffage rapide de 30°C à 250°C
  • Cryothermostats à circulation pour la thermorégulation de -45°C à 200°C
  • Appareils compacts
  • Changement rapide de température
  • Coûts d’exploitation réduits grâce aux faibles besoins en énergie et en liquide caloporteur
  • Réduction de la chaleur dissipée grâce au refroidissement hybride
  • Distance bain-unité de commande pouvant aller jusqu’à 50 mètres
  • Répond à la réglementation F-Gaz, respect de l’environnement (arrêtés du 29 février 2016)
Comment choisir votre thermostat PRO ?
Tester notre Guide de Choix Demander un devis
Choisissez votre Unité de Commande
Navigateur BASE Navigateur COMMAND
Flexible et Conviviale
Pilotez votre bain LAUDA PRO par simples pressions sur des touches et ne perdez rien de vue grâce à l’écran OLED lumineux et contrasté.
  • Guidage par menus clairs en français
  • Amovible
  • Rallonge jusqu’à 50 mètres
  • Utilisation confortable à l’aide de touches de fonction et d’un curseur
  • Unité de commande des bains thermostatés orientable sur 360° pour bains ouverts
  • Affichage de la température en °C ou °F
Écran Tactile Multifonctions
Unité de commande dotée d’un écran tactile couleur et de diverses fonctions offrant encore plus de confort à l’utilisateur.
  • Grand écran tactile couleur (5,7ʺ)
  • Utilisable même avec des gants
  • Vu graphique avec fonction zoom
  • Programmateur hebdomadaire et fonction compte à rebours
  • Enregistrement des données, exportation sur clé USB
  • Droits d’accès individuels jusqu’à 20 utilisateurs (CFR21)
  • Rallonge jusqu’à 50 mètres
  • Amovible
  • Unité de commande des bains thermostatés orientable sur 360° pour bains ouverts
  • Affichage de la température en °C ou °F