Thermostats à Circulation Peltier 4°C à 80°C - LAUDA Loop
LAUDA Loop
Une nouvelle technologie, Peltier, apportant compacité et respect de l’environnement, pour refroidir et chauffer des appareils de laboratoire entre 4°C et 80°C.
![]() |
![]() |
|
Demander un devis | ||
La ligne de produit Lauda Loop est constituée de deux thermostats à circulation, Lauda Loop L100 (L00027) et Lauda Loop L250 (L00580). Ces appareils permettent de réguler précisément en température des instruments ou équipements de laboratoire entre 4°C et 80°C tels que spectrophotomètre, réfractomètre, viscosimètre, polarimètre, cuve d’électrophorèse, bioréacteur, évaporateur rotatif, réfrigérant, etc. Découvrez en Vidéo les Nouveaux Lauda LOOP et leurs fonctionnalités |
||
![]() |
||
Découvrez pour quelles applications les thermostats à circulation Lauda LOOP sont destinés : |
||
![]() |
||
Demander un devis |