Colonnes HPLC et UHPLC Syncronis
Colonnes HPLC permettant d'obtenir des séparations homogènes et reproductibles, idéales pour répondre aux exigences des laboratoires d'AQ/CQ.
Séparations hautement reproductibles
  • Association d'une phase stationnaire ayant fait l'objet de tests rigoureux et d'une silice de la plus haute qualité pour garantir la cohérence et la prédictibilité des performances LC
Excellentes formes de pic pour une résolution et une sensibilité supérieures
  • Couverture de surface dense de la silice pour limiter les interactions secondaires et les trainées de pics
  • Fermeture double pour une couverture de surface supplémentaire
Cohérence exceptionnelle d'une colonne à l'autre
  • Fabriquées, emballées et testées dans des installations accréditées selon la norme ISO 9000
  • Chaque colonne est testée individuellement afin de valider sa conformité aux spécifications strictes en matière de rétention, d'efficacité et de symétrie des pics
  • Processus d'emballage automatisé amélioré
Disponible en trois tailles de particules différentes
  • 1,7 μm pour des séparations rapides de chromatographie en phase liquide ultra-haute performance (UHPLC), et 3 et 5 μm pour les analyses HPLC plus traditionnelles