Colonnes HPLC et UHPLC Accucore
Particules à noyau solide permettant des séparations haute résolution et à grande vitesse, avec des contre-pressions largement inférieures à celles associées à l'UHPLC.
Performances exceptionnelles
- Les colonnes HPLC et UHPLC Accucore Thermo Scientific constituent une famille de colonnes haute résolution et à grande vitesse reposant sur la Core Enhanced Technology.
Colonnes UHPLC Vanquish Accucore Next Generation
- Association des avantages d'un matériau à noyau solide et de l'efficacité chromatographique supérieure d'une particule de taille inférieure à 2 µm
Contrôle rigoureux du diamètre des particules
- Amélioration du processus de sélection pour limiter au minimum la répartition de la taille des particules et obtenir des colonnes à haute efficacité