Solutions d'hygiène et à usage unique éco-responsables
Ci-dessous, nous avons sélectionné une gamme de consommables pour le nettoyage, de produits de contrôle des déversements et pour l’élimination des déchets conçus avec le souci du futur de la planète. Ils vous aident soit à utiliser moins de matériau, soit à en recycler davantage, soit à générer moins de déchets dangereux.
Containers de recyclage Rubbermaid
Garantissent que l’ensemble des déchets courants finissent dans le container prévu à cet effet, afin d'optimiser la quantité d'objets que vous recyclez.
Essuyeurs de nettoyage recyclés r-MicronQuick
Ils sont fabriqués jusqu'à 70 % à partir d'une technologie supérieure de microfibres recyclées. Réutilisables, ces essuyeurs peuvent supporter jusqu'à 400 cycles de lavage.
Lingettes biodégradables J-cloths Chicopee
Passez à cette version biodégradable de vos « J-cloth ». Fabriquées à 100 % en fibres naturelles, ces lingettes sont compostables, et elles sont munies d'un code couleur leur permettant d’être utilisées dans diverses applications d’entretien.
Kimberly-Clark WypAll® REACH™
Réduisent la consommation et le gaspillage de papier, tout en améliorant l’hygiène lorsqu'on les utilise dans des distributeurs de rouleau mobiles à alimentation centralisée.
Diversey Sure®
Sure® est une gamme complète de produits de nettoyage à base végétale, 100 % biodégradables*, contenant des ingrédients écologiques issus de ressources renouvelables.
Brady SpillFix
Granules en fibres de coco pour les déversements, absorbent efficacement les hydrocarbures, les liquides à base d’eau et les produits chimiques les plus agressifs. Fabriqués à base de matériaux 100 % recyclables.
NewPig, kit anti-déversement écologique
Sac réutilisable en écorce de jute contenant des agents absorbants écologiques, avec une teneur élevée en matériaux recyclés.
Econix Biobin®
Récipients à déchets en carton pliés à plat, bénéficiant de l’homologation ONU, pour les déchets médicaux, infectieux, cytotoxiques, anatomiques, agressifs ou de laboratoire.
Bocaux à usage unique pour les déchets
Si un déchet de laboratoire dangereux doit aller à l’enfouissement, il faut s'assurer qu'il est aussi compact que possible. Ces bocaux en plastique se rétractent sur leur contenu lorsqu'ils passent à l’autoclave.