Des solutions plus vertes pour environnements contrôlés
Une salle propre, par nature, constitue un environnement exigeant où il est difficile de toujours penser à l’environnement. Les articles à usage unique sont la norme, leur fabrication nécessite beaucoup d’énergie et des suremballages sont nécessaires pour réduire le risque de contamination. Il est également complexe de changer les choses lorsque ces articles s'inscrivent dans une SOP ou que cette modification nécessiterait une revalidation. Toutefois, aujourd'hui, de récentes innovations qui prennent en compte l’impact environnemental ont été lancées sur le marché, et chaque geste entrepris pour réduire notre empreinte carbone, que ce soit en utilisant moins d'articles ou en achetant mieux, constitue un pas dans la bonne direction.
Lingettes pour salles blanches
Contec Refibe
Lingettes pour salles blanches en polyester lavé, à 100 % en maille, non stériles et stériles, fabriquées à 100 % à partir de bouteilles d’eau en plastique recyclées. Chaque paquet de lingettes empêche plus de 35 bouteilles de finir à l’enfouissement
Texwipe Revolve
Lingettes sèches ou pré-imprégnées, serpillères et chiffons, en version stérile ou non stérile. Conçues à partir de fibres de polyester post-consommation (rPET) obtenues après le surcyclage de bouteilles en plastique
Lingettes Diversey Oxivir
L’ingrédient actif, le peroxyde d’hydrogène, se dégrade pour former des éléments écologiques : de l’eau et de l’oxygène. Les lingettes et les bacs sont recyclables.
Articles et emballages pour salle blanche
Papier pour salle blanche VWR PureImage
Recyclable, car il n'a pas de revêtement en latex, et il est plus durable
Papier pour salle blanche EcoBond
Une version recyclable du papier bond pour salle blanche BCR®. EcoBond® est en cellulose et son utilisation est recommandée dans les environnement ISO Classe 3 à 7
Tapis et revêtements de sols
Tapis VWR Purestep EnviroTack
Fabriqué dans une matière végétale renouvelable et sans OGM qui permet de réduire les émissions de CO2. Contient 20 % de résine biohybride spéciale. Les tapis adhésifs sont aussi recyclables après utilisation
Machine de nettoyage de semelle intelligente
Plus besoin de tapis adhésifs ni de couvre-chaussures, d’où moins de déchets de produits à usage unique. Simple à installer, facile à nettoyer, élimine une grande quantité de particules
Détergent Micronova Novaclean
Recyclable mais aussi plus sain pour l’homme et pour l’environnement