Supelco® SmartChemicals pour améliorer vos procédures de titration
Supelco® SmartTitrants et Supelco® SmartStandards sont les derniers développements de Merck en matière de technologie de titration. Les étiquettes RFID apposées sur les flacons des produits chimiques sont scannées par le titrateur Mettler Toledo, et les données sont transférées automatiquement vers le titrateur. Si vous utilisez Smartchemicals, vous profiterez de 4 avantages principaux :
- Transfert sécurisé des données—garantit un transfert complet et correct des données relatives aux réactifs et aux étalons vers le logiciel de titration
- Facilité d'utilisation—fonctionnement intuitif et transfert pratique des données en un seul geste
- Gestion étendue de la qualité—détermination du titrage, durée de conservation, données de conformité, date d’ouverture, date de commercialisation
- Efficacité améliorée—transfert rapide des données - gain de temps - pas besoin de rédiger de manuel ni d'appliquer le principe des quatre yeux
Toutes les informations nécessaires à l’exécution de la méthode, au calcul des résultats et à la documentation sont transférées sans problème
- Nom du produit
- Numéro d’article
- N° de lot
- Concentrations
- Date de commercialisation
- Durée de conservation – les produits chimiques périmés ne peuvent plus être utilisés
- Date d’ouverture
Lorsqu'on utilise des étalons, les informations supplémentaires suivantes sont transférées elles aussi :
- Poids moléculaire
- Nom du fournisseur
- Conformité à la pharmacopée et à la norme ISO
- Incertitude de mesure
Les solutions volumétriques Titripur®, les étalons volumétriques Certipur® et l’ensemble des titrants et étalons Karl Fischer Aquastar® de la gamme SmartChemical sont munis d'une étiquette RFID. Toutes les données importantes du Certificat d’Analyse sont sauvegardées sur l’étiquette RFID de SmartChemical. SmartChemicals est compatible avec les titrateurs suivants de Mettler Toledo : G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 et T5. Un Lecteur SmartChemical doit obligatoirement être relié à votre système pour rendre votre système compatible. Si vous souhaitez obtenir de l’assistance ou bien recevoir davantage d'informations sur cette installation – remplissez le formulaire ci-dessous.
Obtenir plus d’infos