Réactifs Merck 3S pour la titration avec Metrohm OMNIS
3S est une solution intelligente d’emballage protégée par un scellage unique. On a un transfert automatique des données entre le bouchon et le titrateur Metrohm OMNIS par RFID (identification par radiofréquence).
Sûr Manipulation sûre des produits chimiques : faible risque de contamination grâce à l’échange de réactifs sans contact
Intelligent Connexion intelligente des consommables chimiques : communication entre le bouchon 3S et le logiciel de l'instrument via RFID avec un indicateur visuel de statut présent sur le système
Sécurisé Transfert sécurisé des informations : transfert direct par RFID des données des réactifs vers le logiciel de l’instrument pour éliminer les erreurs humaines. Mode d’emploi
- Retirer la bague d'inviolabilité et appuyer pour ouvrir
- D’un simple geste, raccorder à l’adaptateur de liquide Omnis
- Les données du réactif sont automatiquement transférées vers la méthode