Hottes à flux laminaire et postes de sécurité biologique pour le laboratoire
Dans les espaces de travail stériles, les hottes à flux laminaire et postes de sécurité biologique sont des équipements indispensables aux laboratoires se consacrant à des tâches de biologie ou de microbiologie. Ces systèmes garantissent la protection de l’environnement et préservent les recherches fragiles de la contamination extérieure.
Ces armoires de confinement sont munies de filtres haute efficacité qui permettent d’avoir une atmosphère de travail saine. Elles sont définies par classe et par type, en fonction de leur structure, de la vitesse de leur débit d’air et de leurs modèles, ainsi que de leur système d'évacuation.
Paillasses à flux laminaire
Les hottes à flux laminaire créent un espace de travail sans particules, empêchant les matériaux sensibles d’être contaminés. Apprenez-en davantage sur les hottes à flux d’Avantor®, et équipez votre laboratoire pour décupler votre succès.
Hottes d'aspiration de sécurité biologique
Les postes de sécurité biologique et microbiologique bien ventilés protègent des matériaux contaminés par des agents pathogènes et réduisent l’exposition du produit, pour une qualité contrôlée. Peuvent être utilisés au quotidien, faciles à entretenir.
Postes de travail PCR
Le poste de travail PCR est un espace de travail sûr pour laboratoires d’analyses biologiques et génétiques. Fermé sur trois côtés, il permet de réaliser des tests d'amplification de l’ARN/de l’ADN et empêche la contamination croisée inter-échantillons.
À quoi servent les hottes à flux laminaire ?
Les hottes à flux laminaire sont particulièrement polyvalentes, et on peut les utiliser dans des applications biologiques, médicales, pharmaceutiques et biochimiques, mais aussi en recherche. L’objectif principal d'une hotte à flux laminaire consiste à garantir un niveau standardisé de protection contre la contamination ou l’exposition à des aérosols indésirables, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’espace de travail où se trouve cette hotte.
- 1. Pour éviter que les travailleurs ne respirent des fumées toxiques
Dans les laboratoires effectuant des analyses biochimiques, certaines procédures nécessiteront le recours à des produits chimiques dangereux susceptibles d'émettre des fumées toxiques. Les hottes à flux laminaire contribuent à empêcher les gaz et vapeur toxiques de s'échapper de l’espace de travail. Ainsi, la manipulation de ce type de composés s’en voit facilitée, car les techniciens de laboratoire ne seront plus obligés de porter des équipements de protection ou des masques à gaz, ce qui peut s'avérer être avantageux lorsqu'ils travaillent de manière prolongée avec des fumées toxiques.
- 2. Pour protéger le produit ou l’expérience
Les hottes à flux laminaire et de sécurité biologique ont été conçues pour protéger des agents pathogènes et d’autres contaminants les produits comme les matériaux faisant l’objet de l’expérience, au sein du laboratoire et dans l’air ambiant. Un système à débit d’air à pression positive constante permet de contrôler la situation, car, ainsi, l’air non filtré est maintenu à l’extérieur presque sans effort, pendant que l’intégralité de l’air qui pénètre dans la hotte est filtré. Cette filtration est assurée par des filtres hautes performances capables de capturer les virus, les bactéries, et d’autres contaminants microbiens et de les empêcher de pénétrer dans l’espace de travail.
Non seulement, cela contribue à l’efficacité d'une expérience, mais cela permet également d’utiliser beaucoup moins de matériaux car vous n’aurez pas à vous attendre à un taux d'échec très élevé avec des produits tels que les plaques de mise en culture.
- 3. Pour protéger l’environnement (les hottes d'aspiration à recirculation et postes de sécurité biologique sont munis de filtres adaptés au niveau du flux d'air évacué)
Certaines hottes d'aspiration intègrent des systèmes de recirculation pour assurer le débit d’air, ce qui réduit la sortie d’air vicié dans l’environnement. Il est également possible d'appliquer certains filtres au flux d’air évacué afin de limiter l’impact de la libération des fumées sur l’environnement ou de composés indésirables vers l’air extérieur.
Comment les hottes à flux laminaire fonctionnent-elles ?
Les hottes à flux laminaire fonctionnent grâce à une ventilation d'évacuation locale. Ce processus prélève l’air contaminé du poste de travail en l'aspirant à travers un filtre à air et en capturant les produits chimiques et particules contaminants. Ces filtres sont souvent au charbon, ou bien ce sont des filtres à air à haute efficacité HEPA (high-efficiency particulate air). Une fois que l’air est filtré, il est renvoyé à travers la conduite d'air pour être acheminé vers un endroit éloigné qui constitue l’évacuation du système.
Certaines hottes fonctionnent avec une pression négative ou positive ; ces techniques contrôlent la direction du débit d'air ainsi que l’exposition à de l’air propre ou contaminé. Comme évoqué ci-dessus, le débit laminaire est rendu plus facile grâce à la pression positive, afin de protéger le contenu de la hotte. D’autre part, on utilise la pression négative pour capturer l’air contaminé et le maintenir à l'intérieur de l’espace de travail, afin d'éviter toute exposition à l’extérieur de la hotte. Cela peut s'avérer être particulièrement utile si l'on manipule des composés toxiques ou à risque biologique.
Deux types de hottes d'aspiration
À volume constant
Ce système fonctionne avec un débit de sortie constant, ou une quantité constante d'air aspiré par la hotte. Avec ce type de configuration, lorsqu’on abaisse le châssis, et quand on diminue la zone transsectionnelle de l’ouverture de la hotte, on augmente proportionnellement la vitesse du débit d'air qui traverse la hotte. Ainsi, la vitesse du débit d'air augmente au niveau de l’ouverture de la hotte lorsqu’on abaisse le châssis.
À volume d’air variable (VAV)
Avec cette configuration, le débit d'évacuation qui traverse la hotte est transporté lorsqu’on relève ou qu'on abaisse le châssis, et ce, afin de maintenir une vitesse constante sur l’avant. Cela permet de maintenir un volume d’air constant lorsqu'on abaisse ou qu’on relève le châssis.
3 types de hottes d'aspiration
Selon les spécifications de votre laboratoire, on a trois types d’armoires de sécurité : paillasses d'évacuation des fumées, de sécurité biologique, et à flux laminaire. Chacune de ces catégories bénéficie d’une méthode de filtration unique, avec divers degrés de protection et une préservation de la stérilité.
En fonction des exigences en lien avec vos tâches, ces systèmes adoptent des formats variés : vous pouvez trouver des unités autonomes de grande taille, ou bien des unités de paillasse plus petites.
Pour vous aider à comprendre davantage de détails sur la manière dont chaque type de hotte de sécurité peut être utilisée, ci-dessous, nous évoquons l’ensemble des bases fondamentales de chacune de ces hottes ainsi que leurs applications.
Hottes à flux laminaire
Lorsqu'on manipule des produits chimiques dangereux dans un laboratoire, il est crucial de réaliser l’ensemble des expériences et des réactions à l'intérieur d’une hotte à flux laminaire. Leur fonction première consiste à protéger les utilisateurs des fumées dangereuses qui se dégagent dans l’air ambiant de l’espace de travail. Le système d'évacuation des hottes à flux laminaire sont munis de toutes sortes de filtres afin d'éviter toute contamination éventuelle ou tout dégagement toxique dans l’air. En revanche, elles n’empêchent pas le lieu de travail d’être contaminé par des agents biologiques ou des particules.
Postes de sécurité biologique
Alors qu'une hotte à flux laminaire protège l’utilisateur, un poste de sécurité biologique protège l’utilisateur mais aussi l’environnement et le matériau. La principale différence entre les hottes à flux laminaire et les postes de sécurité biologique réside dans le fait qu'un poste de sécurité biologique bénéficie d'un système de filtration plus élaboré, comme des filtres HEPA, afin d'assurer une protection contre la contamination biologique.
- Classe I Uniquement pour protéger l’utilisateur. Ces appareils se caractérisent par une infiltration de l’air extérieur, ce qui signifie qu’un échantillon peut entrer en contact avec l'air extérieur, mais que l’utilisateur n’y sera pas exposé. Ces limitations font que les hottes de Classe II sont moins couramment utilisées dans les laboratoires.
- Classe II Pour la protection de l’utilisateur, du produit et de l’environnement contre la transmission potentielle des aérosols associés à des maladies humaines et des risques primaires. On utilise ces unités lorsqu'une protection multidimensionnelle est nécessaire. Elles sont équipées d'un système intégré de débit d’air forcé vers le bas, avec filtre HEPA sans particule, et d’air propre acheminé vers le composant d'évacuation. Ces caractéristiques font des hottes de Classe II le modèle le plus couramment utilisé pour la préparation médicale et la recherche.
- Classe III Pour la protection de l’utilisateur, du produit et de l’environnement dans les laboratoires spécialisés où l’on manipule des agents pathogènes mortels. Ces systèmes sont construits de manière à être étanches au maximum aux fuites. Un panneau avant totalement fermé empêche les travailleurs du laboratoire d’être exposés aux matériaux, en même temps qu’un scellage étanche à l’air protégeant l’intérieur de l’espace de travail. On y trouve également un passage à double porte permettant de transférer les matériaux de la porte non stérile vers la porte stérile à l'intérieur de la hotte. On utilise les hottes de Classe III exclusivement pour se protéger des agents dangereux et mortels.
Paillasses à flux laminaire
Tout comme un poste de sécurité biologique, les paillasses à flux laminaire garantissent la protection des travailleurs du laboratoire, ainsi que celle des échantillons ou des produits à l'intérieur de la hotte. Toutefois, ils n’apportent pas la même protection filtrante de l’environnement vis-à-vis de l’air évacué. Il n’est pas conseillé de travailler avec des matériaux biologiquement dangereux dans une paillasse à flux laminaire car une contamination, bien qu’improbable, est possible. Un flux laminaire est parfait pour les échantillons biologiques sensibles qui n’encourent pas de risques en termes de sécurité en cas de contamination croisée.
Conclusion
Les postes de sécurité biologique constituent une référence pour les laboratoires, et ils permettent de réaliser des expériences ou de fabriquer des produits de manière sûre et uniforme. Chaque classe réunit un ensemble unique de caractéristiques permettant de garder vos procédures impeccables et précises, tout en gardant l’environnement de travail confortable et sans risque.
Pour répondre à tous vos besoins en matière d'équipements de laboratoire et de sécurité, Avantor® possède les produits et les ressources nécessaires pour garantir que votre laboratoire fonctionnera efficacement.