Bains à ultrasons
Le nettoyage ultrasonique est le processus le plus approprié pour les articles délicats.
Cette technique de nettoyage utilise des ondes ultrasonores (généralement à partir de 15–400 kHz). L'efficacité du nettoyage par ultrasons est due au phénomène de « cavitation », qui génère dans la solution une « bulle de nettoyage » qui présente une pression intérieure très élevée (plus de 1000 atm).
Vous pouvez retrouver tous nos articles concernant :
- Bains à ultrasons
- Cuves à ultrasons
- Accessoires