Titration Karl Fischer
Sélection de titrimètres volumétrique ou coulométrique Karl Fisher et de réactifs associés pour la détermination de la teneur en eau.
- Les titrimètres volumétrique Karl Fischer sont destinés aux volumes d'eau intermédiaires à importants (en mg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement facile
- Les titrimètres coulométrique Karl Fischer sont destinés aux petits volumes d'eau (en µg) combinant détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement très simple
- Réactifs Karl Fischer
Titrimètres coulométriques Karl Fischer
Les titrimètres coulométriques de routine Karl Fischer combinent détermination rapide et précise de la teneur en eau et fonctionnement très facile...
Réactifs Karl Fischer
Application Karl Fischer pour la détermination de la teneur en eau...