15 produits chimiques de laboratoire courants et comment les organiser
Pour faire fonctionner correctement un laboratoire, vous devez sélectionner les produits chimiques appropriés afin de mettre en œuvre des procédures sûres et efficaces. En fonction des objectifs, certains produits chimiques sont plus efficaces que d'autres, ce qui favorise des économies de temps, d’équipements, de ressources et de formation.
Chaque projet peut nécessiter une compréhension particulière de la manière dont les produits chimiques peuvent améliorer et modifier votre flux de travail.
Dans cet article, nous allons examiner les types de produits chimiques de laboratoire les plus courants, ainsi que leurs applications respectives et leurs exigences en matière de sécurité.
Produits chimiques courants utilisés dans un laboratoire et leurs utilisations
La connaissance des types de produits chimiques, y compris l'accès à des moyens de stockage et de manipulation appropriés, peut réduire les risques liés aux produits chimiques utilisés en laboratoire. En fonction des caractéristiques d'un produit chimique, il existe des protocoles distincts pour gérer les déversements, la contamination ou tout autre risque environnemental.
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les types de produits chimiques de laboratoire en fonction de leur classification de danger, ainsi qu'une brève explication de la manière dont chaque classe de produits chimiques peut être utilisée.
- Les agents oxydants
Il s'agit de composés chimiques qui libèrent de l'oxygène lorsqu'ils réagissent avec une autre substance. Cela peut être utile pour la purification de l'eau, le blanchiment des textiles ou comme agent oxydant aidant à la combustion.
Comme exemples d'agents oxydants, citons les nitrates, les nitrites, les peroxydeset les perborates.
- Les acides oxydants
Légèrement plus forts que les autres oxydants, les acides oxydants contiennent de l'oxygène dans leur structure anionique. Ils sont particulièrement utiles pour extraire le chlore de l'acide chlorhydrique. Ce sont aussi d’efficaces agents réducteurs, idéaux pour nettoyer les déversements de brome ou d'iode au sein du laboratoire.
Comme exemples d'acides oxydants, citons l’acide nitrique, le peroxyde d'hydrogène, ou l’acide chromique.
- Les liquides inflammables
Bien que cette classe chimique présente des risques de combustion et d'inflammabilité, il existe de nombreuses applications uniques. Bon nombre de ces produits chimiques sont des solvants et peuvent être utilisés dans des techniques de laboratoire humide, notamment la chromatographie, la spectrométrie et la synthèse chimique. Ces composés peuvent être capables de dénaturer les protéines et d'aider à la décomposition et à la séparation d'autres produits chimiques.
Comme exemples de liquides inflammables, citons le méthanol, l’acétone, l’éthanol, l’hexaneet le toluène.
- Les bases inorganiques
Les hydroxydes métalliques ou bases inorganiques sont utilisés pour précipiter les tests. Une forme diluée d'hydroxyde de sodium peut être utilisée dans les tests de détection d’ions métalliques. Par exemple, une solution de sulfate de cuivre réagit avec une petite quantité d'hydroxyde de sodium, précipitant et formant de l'hydroxyde de cuivre et du sulfate de sodium. Le sel d'hydroxyde de cuivre peut ensuite être utilisé dans d'autres préparations de sels synthétisés.
Comme exemples de bases inorganiques, citons l’hydroxyde de sodium et l’hydroxyde de potassium.
- Les bases organiques
Les amines, également connues sous le nom de bases organiques, sont utilisées en médecine, dans le traitement des photographies et comme composants dans la synthèse des propulseurs de fusées et dans les insecticides. Ce sont des dérivés polaires de l'ammoniac qui peuvent former des liaisons hydrogène et agir comme des bases et des nucléophiles.
Comme exemples de bases organiques, citons l’éthanolamine et le tributylamine.
- Les liquides acides inflammables
Ces combinaisons d'acides et de substances inflammables sont utilisées en synthèse chimique comme solvants et sont couramment utilisées dans la production d'esters en combinaison avec divers alcools. L'acide acétique est utilisé comme catalyseur organique dans plusieurs processus chimiques.
Comme exemples de liquides acides inflammables, citons l’acide acétique glacial, l’acide acétiqueet l’acide formique.
- Les liquides basiques inflammables
Les liquides basiques inflammables comme la diméthylamine sont utilisés pour synthétiser et fabriquer des composés et des matériaux industriels. Ils sont souvent le précurseur d'un composé plus complexe, réagissant avec d'autres produits chimiques pour compléter des processus tels que la vulcanisation au soufre du caoutchouc. Ils peuvent être utiles pour produire des ingrédients de produits ménagers comme le savon ou des agents émulsifiants courants.
Comme exemples de liquides inflammables basiques, citons le triéthylamine, le diméthylamineet le méthylate de sodium.
- Les acides organiques
Couramment utilisés en chimie analytique et dans les tests de laboratoire, les acides organiques sont des composés qui permettent de tester et d'identifier les déséquilibres se produisant dans un échantillon biologique.
Comme exemples d’acides organiques, citons l’acide butyrique et l’acide pentanoïque.
- Les acides inorganiques
Cette catégorie de produits chimiques a des applications étendues allant de la purification de composés tels que le pétrole à la production de nitroglycérine. Les acides inorganiques sont principalement utilisés dans la synthèse des acides gras par distillation ; toutefois, de nombreuses synthèses chimiques peuvent être réalisées à l'aide d'acides organiques.
Les acides inorganiques les plus courants sont l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique, l’acide phosphoriqueet l’acide fluorhydrique.
- Les poisons
Cette vaste catégorie de produits chimiques toxiques doit être manipulée avec précaution car elle est dangereuse. Bon nombre d'entre eux sont disponibles en solution aqueuse, mais ils sont également disponibles sous forme de mélanges ou de sels purs. Les utilisations peuvent aller du tamponnage de l'extraction de l'ADN à la récupération de l'ADN à partir de gels de polyacrylamide, en passant par la synthèse de produits tels que les adhésifs.
Comme exemples de produits chimiques toxiques, citons l’acrylamide, Formaldéhyde, le phénolet l’acétate de plomb.
- Les cyanures
Les cyanures sont des composés hautement toxiques utilisés pour stabiliser les ions électroniques pendant la galvanoplastie. Ces produits chimiques peuvent également être utilisés dans la production de bijoux et l'extraction de l'or, car ils fonctionnent efficacement comme un extracteur chimique séparant les métaux du minerai.
Comme exemples de cyanures, citons le cyanure de sodium, le cyanure de potassiumet le cyanure de calcium.
- Les pyrophoriques
Les substances pyrophoriques sont des liquides, des solides ou des gaz qui s'enflamment spontanément dans l'air à une température égale ou inférieure à 130 °F (54,4 °C) dans les cinq minutes suivant l'exposition. Elles sont utilisées dans la recherche pour catalyser des réactions spécifiques et seront souvent incorporées dans les produits finaux.
On les utilise notamment pour diviser des métaux fins comme le bismuth et le zinc, ou encore dans le catalyseur d'hydrogénation du palladium sur le carbone. Il est également important d'éviter le stockage à proximité de zones où se trouvent des produits chimiques réactifs à l'eau afin de prévenir les interactions dangereuses.
Comme exemples de produits chimiques pyrophoriques, citons le méthyllithium ou le triméthylaluminium.
- Les réactifs à l'eau
Les produits chimiques réactifs à l'eau peuvent se présenter sous la forme de poudres métalliques ou de réactifs liquides et sont connus pour libérer des gaz dangereux ou inflammables lorsqu'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité dans le laboratoire. Certains métaux alkyles de cette classe sont utilisés à des fins de recherche en raison de leurs interactions avec d'autres composés et de la demi-vie très courte de certains composés comme le francium.
Les phosphures métalliques sont particulièrement remarquables pour leur utilisation dans les réactions d'évolution de l'oxygène, la séparation de l'eau et la conversion photocatalytique. Ceci est dû à leurs propriétés de conductivité et d'électrocatalyse. Cette utilisation comme semi-conducteur a fait progresser la recherche et le développement des batteries Li-S (lithium-soufre).
Comme exemples de produits chimiques réactifs à l’eau, citons le magnésium, le zinc, le cobalt, le borohydrure de potassiumet le phosphure de calcium.
- Les acides réactifs à l'eau
Fréquemment utilisés comme revêtements pour les surfaces en silicium et en verre, les chlorosilanes appartiennent à la classe des acides réactifs à l'eau. Les halogénures d'acide sont également classés dans cette catégorie de produits chimiques et peuvent être utilisés comme intermédiaires pour synthétiser des composés organiques. En combinant un halogénure d'acide avec de l'eau, il forme de l'acide carboxylique, un composé utilisé dans le processus industriel de synthèse de l'acide acétique.
Comme exemples d’acides réactifs à l’eau, citons le diméthyldichlorosilaneet l’éthyltrichlorosilane.
- Les non dangereux (produits chimiques non réglementés)
Enfin, il existe des composés connus sous le nom de produits chimiques non dangereux qui ne présentent aucun risque connu lié à leur manipulation ou à leur stockage. On peut citer les tampons, les tensioactifs, les résines échangeuses d'ions, les milieux de culture, l’huile de pompeet les sels. Il est possible de trouver des conservateurs toxiques (comme le mercure ou les sels d'azoture dans les tampons) dans certains produits non dangereux, d'où l'importance de vérifier toutes les étiquettes de sécurité avant utilisation.
Ces composés sont courants dans la plupart des laboratoires et seront souvent spécifiés en fonction de vos protocoles particuliers.
Comment disposer les produits chimiques dans un laboratoire
L'objectif premier de l'organisation des produits chimiques est de donner la priorité à la sécurité en évitant les réactions chimiques involontaires. Il faut pour cela séparer les produits chimiques en fonction de leur classification de danger et utiliser des armoires de stockage de produits chimiques conçues pour éviter les accidents de laboratoire ou les risques de flamme.
Lors de l'organisation des produits chimiques dans le laboratoire, il existe certaines règles qui permettent d'éviter les accidents chimiques et d'optimiser l'efficacité :
- Étiquetez clairement tous les conteneurs de produits chimiques, en indiquant la date à laquelle ils ont été reçus.
- Prévoyez un espace de stockage réservé à chaque produit chimique. Certains produits peuvent être stockés ensemble dans une armoire, tandis que d'autres peuvent présenter des risques et doivent être séparés. Il existe des tableaux de compatibilité chimique qui peuvent être affichés dans le laboratoire à titre de précaution supplémentaire. Par exemple, évitez de stocker des oxydants et des produits chimiques combustibles, car ils peuvent produire une réaction dangereuse en cas d'exposition ou de déversement. Pour en savoir plus sur l’agencement d'armoires à produits chimiques et l’organisation des produits chimiques par classe, consultez notre page sur le stockage sûr des produits chimiques page
- Veillez à ce que les produits chimiques volatiles ou odorants soient placés dans des armoires ventilées.
- Les liquides inflammables doivent être stockés dans des armoires ignifuges approuvées avec des matériaux compatibles uniquement.
- Les matières corrosives nécessitent des conteneurs secondaires résistants à la corrosion pour protéger les armoires contre les fuites ou les déversements.
- Si votre laboratoire doit stocker des produits chimiques à température contrôlée, assurez-vous que tous les réfrigérateurs et congélateurs utilisés pour le stockage des produits chimiques sont correctement étiquetés. Aucune denrée alimentaire ne doit être stockée avec des produits chimiques. Lorsque des matières inflammables sont stockées en chambre froide, il est recommandé d'utiliser un réfrigérateur anti-étincelles ou antidéflagrant.
- Ne stockez pas de produits chimiques sur la paillasse. Cet espace doit être réservé aux produits chimiques en cours d'utilisation.
- Évitez de ranger quoi que ce soit au-dessus des armoires afin de garantir un espace suffisant autour de toutes les têtes d'arrosage pour que le système d'extinction fonctionne correctement.
- Ne stockez les produits chimiques qu'à l'aide d'armoires et d'étagères homologuées. Le stockage de produits chimiques dans des hottes à flux laminaire, sur le sol ou exposés à des contraintes environnementales peut interférer avec le fonctionnement de votre équipement et entraîner des déversements ou des fuites dangereux.
- Les conteneurs de produits chimiques lourds et de grande taille doivent être stockés au niveau des épaules ou plus bas.
Avantor® fournit des produits chimiques et des fournitures de stockage de haute qualité pour soutenir votre laboratoire
Les produits chimiques de laboratoire sont essentiels à un espace de travail bien équipé et productif. Ils sont les éléments constitutifs de l'innovation et peuvent fournir des méthodes rapides et efficaces pour réaliser des découvertes scientifiques qui changent la vie.
Comprendre les classifications des produits chimiques couramment utilisés en laboratoire permettra à votre équipe de travailler efficacement et en toute sécurité - en réduisant le gaspillage et en évitant les accidents chimiques dans l'espace de travail.
Pour en savoir plus sur les produits chimiques de laboratoire, contactez votre représentant Avantor au sujet de nos produits et ressources afin de répondre à vos besoins spécifiques.