Comment stocker en toute sécurité les produits chimiques
Un stockage propre et organisé est non seulement primordial pour garantir le fonctionnement d’un laboratoire ou d’un espace de production, mais la sécurité lors de l’utilisation de produits chimiques en dépend également.
En répartissant vos matières chimiques dans des groupes spécifiques, vous pouvez être confiant sur le fait que votre personnel ne sera pas confronté à des situations dangereuses en cas de déversement ou d'accident inévitables.
Pour commencer, il faut déterminer le type d’armoire de stockage de produits chimiques dont votre laboratoire a besoin, ainsi que la quantité de matières que vous envisagez de conserver à portée de mains. Bien entendu, il est nécessaire de détenir un équipement de sécurité adapté à la manipulation de matières dangereuses, tels que des gants, des vêtements de protection adaptés et toute pompe permettant un versement ou traitement sûr des produits chimiques. Pour en savoir plus sur les gants et l’équipement de sécurité, veuillez vérifier ici.
Choisir une armoire de stockage de produits chimiques
Lorsque vous choisissez une armoire de stockage de produits chimiques, il est important de connaître la classe de danger des produits chimiques que vous allez conserver. Tous les conteneurs de stockage de produits chimiques doivent satisfaire des exigences spécifiques définies par les normes de l’industrie.
Il est préférable de gérer prudemment la quantité de produits chimiques dangereux disponibles et de garder des armoires bien organisées et non surchargées. Chaque installation peut comporter des limites de stockage uniques, basées sur des codes de prévention des incendies et doit être évaluée en fonction de votre localisation.
Armoires de stockage de produits inflammables
Ces armoires sont conçues pour contenir des matières inflammables et ralentir la propagation du feu vers les matières contenues dans l'armoire. Les armoires de stockage de produits inflammables doivent respecter les normes de certifications variées, telles que les suivantes : OSHA, NFPA, IFC, CSA, IOSH, NEBOSH et UL.
Les armoires de stockage de produits chimiques inflammables sont construites avec des portes à fermeture automatique et ne requièrent aucune ventilation. Ces éléments du design sont destinés à garantir la performance de l’armoire en termes de sécurité en présence d'un incendie.
Bidons de sécurité
Un bidon de sécurité peut contenir jusqu’à 5 gallons (20 litres) de liquide dangereux. Ces bidons comportent un filtre dans chaque ouverture de remplissage et de versement ainsi qu’un couvercle à fermeture à ressort et un couvercle de bec, permettant une libération de la pression interne en cas d’exposition à la chaleur ou au feu.
Ces conteneurs de sécurité doivent bénéficier de l’homologation UL, OSHA, FM, NEBOSH et NFPA
Armoires de stockage pour substances corrosives
Contrairement aux deux conteneurs de sécurité précédents, une armoire de stockage pour substances corrosives ne fait pas nécessairement l’objet d’exigences règlementaires spécifiques. Elle n’a pas pour mission de résister à la corrosion, elle est souvent fabriquée à partir de polyéthylène ou d’acier avec revêtement anti-corrosion.
Il est possible de trouver une armoire répondant à la fois aux critères « anti-inflammable » et « anti-corrosion », ce qui est utile si vous devez stocker des produits chimiques faisant l’objet de multiples classifications de risques.
Dans certains cas, une armoire en bois respectera la norme relative à la résistance à la corrosion. Toutefois, il n’est pas possible d’utiliser ces armoires pour des acides oxydants, tels que l’acide nitrique.
Il peut être préférable de ventiler des armoires pour produits corrosifs lorsqu'on y range des produits corrosifs volatils (tels que l’acide chlorhydrique). En pareil cas, il est recommandé d'avoir une ventilation suffisante assurée par des hottes à flux laminaire, ce qui permet d'éviter toute exposition aux substances toxiques ou dangereuses.
Séparer les produits chimiques
Afin d'éviter toute réaction indésirable, il est essentiel de séparer les produits chimiques les uns des autres, selon la classification des risques spécifiques à laquelle ils appartiennent.
Conserver des produits chimiques inflammables dans leurs propres récipients prévus à cet effet, et, notamment, maintenir les agents oxydants loin des combustibles, constitue une bonne pratique. Il est également important de maintenir les produits corrosifs éloignés des substances pouvant réagir et libérer des vapeurs toxiques ou inflammables. Séparer les acides contribuera à éviter toute interaction non souhaitée.
Quelques catégories qu’il est recommandé d’utiliser lorsqu'on sépare et stocke des produits chimiques :
- Pyrophores
- Réactifs à l’eau
- Substances inflammables
- Substances corrosives
- Agent oxydants
- Produits toxiques
Autres types de matériaux faisant l’objet d’exigences plus strictes en matière de stockage :
- Explosifs
- Gaz sous pression
- Cryogènes
Fournitures de sécurité de laboratoire
Pour en savoir davantage sur les produits et ressources de sécurité de laboratoire, rendez-vous sur notre page Fournitures de sécurité de laboratoire.
Produits chimiques
Want to search for a chemical by molecular structure? Check out our resources on our Chemicals page where you can search our database here. Select from respected chemical supply brands and browse for unique compounds using our Chemical Structure Search.