Imprimer
Plaques CCM, gel de silice 60G, verre
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.00384.0001 1.00390.0001
1.00384.0001EA 320 EUR
1.00384.0001 1.00390.0001
Plaques CCM, gel de silice 60G, verre
Plaques CCM
Plaques très robustes avec liant de gypse, en totale conformité avec la pharmacopée internationale (statu quo Ph Eur et USP).
Habituellement, les monographes CCM en pharmacopée se rapportent à des produits utilisant du gel de silice G, contenant du gypse comme liant ou du gel de silice H sans liant externe. Il existe environ 200 méthodes de monographie dans la pharmacopée européenne (Ph Eur) impliquant ces plaques*. En totale conformité avec la pharmacopée internationale, ces nouvelles plaques CCM en gel de silice 60G sont recommandées pour les clients qui opèrent dans les laboratoires d'assurance et de contrôle qualité appliquant des méthodes de monographie antérieures de la Ph Eur, qui nécessitent des plaques CCM avec liant de gypse et qui ne souhaitent pas passer à des plaques CCM Merck classiques avec liants organiques. Même si elles utilisent des liants organiques modernes, les plaques CCM Merck classiques répondent aux exigences des tests de performance de la Ph Eur relatifs aux plaques G avec gypse. Actuellement, de nombreux clients utilisent de façon régulière ces plaques CCM classiques à la place des plaques au gypse et plusieurs monographes ont fait l'objet d'une mise à jour afin de confirmer officiellement ce changement.
* La pharmacopée des États-Unis (USP) ne fait pas de distinction entre les plaques CCM de gypse et celles avec liant organique. De ce fait, les plaques Merck standard peuvent encore être utilisées.