Imprimer
Membranes de transfert, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 217 EUR
732-0286 732-4065 732-4066
Membranes de transfert, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Membranes de transfert
Les membranes de nylon Nytran® SuPerCharge (SPC) présentent une charge positive très élevée et une densité de nylon plus élevée par unité de surface. Disponibles en disques, feuilles ou rouleaux pour micro-plaques.
  • Donnent un signal élevé et uniforme avec un bruit de fond extrêmement faible
  • Membranes moulées uniformément de part et d'autre d'une matrice support, afin d'assurer une excellente symétrie et d'obtenir des membranes plates sans ondulation
  • Taille et répartition uniformes des pores, et surface dépourvue de microvides pour garantir une reproductibilité accrue des résultats sur une même membrane et d'un transfert à l'autre
Les membranes Nytran SPC présentent une taille et une distribution des pores très uniformes par rapport aux membranes en nylon typiques. Ils sont exempts de microvides de surface, qui sont communs dans d'autres membranes. Ces caractéristiques conduisent à une plus grande reproductibilité des résultats à travers une membrane et d'un transfert à l'autre. Avec des techniques de fabrication typiques, l'augmentation de la charge positive a tendance à augmenter le bruit de fond. Les membranes Nytran SPC sont fabriquées à l'aide d'un procédé qui permet de combiner une charge positive élevée avec un faible bruit de fond. Que ce soit en utilisant des techniques de détection radioactives ou non radioactives, Nytran SPC donne systématiquement un signal élevé avec un bruit de fond extrêmement faible.
Ces membranes sont conçues pour le Southern et le Northern blot, le lifting des colonies et des plaques et les dot- ou slot-blots. Les membranes sont coulées uniformément pour une excellente symétrie et pour éviter le gondolage. Les membranes en nylon Nytran SPC ont une charge positive très élevée. Les améliorations apportées au processus de fabrication se traduisent par une membrane avec une densité de nylon plus élevée par unité de surface. La charge accrue et la plus grande densité de nylon fournissent des sites de liaison accrus pour les échantillons.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²