Imprimer
Plaques HPTLC, gel de silice 60 Å, feuilles d'aluminium
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
1.05547.0001EA 341 EUR
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
Plaques HPTLC, gel de silice 60 Å, feuilles d'aluminium
Plaques CCM
Cette gamme de plaques utilise un gel de silice 60 Å optimisé Merck avec une taille de particules de 5 - 6 µm seulement, pour une densité de sorbant plus élevée et une surface plus lisse afin de réduire la diffusion du dépôt. Quantité d'échantillon réduite de 0,1 à 0,5 µl par rapport à la CCM classique.
  • Analyse plus rapide, de 3 à 20 min seulement pour des séparations optimales
  • Sensibilité multipliée par 5 à 10 par rapport à la CCM classique
  • Indicateur fluorescent pour la détection sous UV