Imprimer
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 465 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Plaques CCM
Plaques CCM, gel de silice 60 non modifié
Gel de silice 60 de Merck avec un liant polymérique unique garantissant une surface uniforme et dure, résistant aux fissures et aux déformations. Le revêtement lisse et extrêmement dense des plaques garantit des bandes étroites et une efficacité de séparation maximale avec un bruit de fond minimal. Épaisseur de couche de 250 µm, taille de particules de 10 - 12 µm. Deux indicateurs. fluorescents inorganiques permettant la détection des UV de substances incolores.
Plaques CCM, zone de concentration
Ces plaques reposent sur les propriétés d'adsorption différentes de deux adsorbants de silice : un adsorbant à larges pores pour l'application des échantillons et une couche de séparation sélective pour la séparation proprement dite. Indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des spots, l'échantillon se concentre toujours en quelques secondes sous la forme d'une bande étroite entre les deux adsorbants, là où commence la séparation. Application de l'échantillon rapide et facile. Inclut une étape de purification et de concentration.
Plaques BPL
Codage laser des plaques BPL, qui sont marquées individuellement avec le numéro d'article, de lot et de plaque individuelle. Basées sur le même gel de silice 60 de Merck, les plaques BPL fonctionnent exactement comme les plaques CCM ou HPTLC correspondantes.
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.