Imprimer
Plaques CCM, gel de silice 60, couches non modifiées et chimiquement modifiées, en aluminium
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 69.3 EUR
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
Plaques CCM, gel de silice 60, couches non modifiées et chimiquement modifiées, en aluminium
Plaques CCM
Plaques CCM, gel de silice 60 non modifié
Cette gamme de plaques utilise le gel de silice 60 de Merck avec un liant polymérique unique garantissant une surface uniforme et dure, résistant aux fissures et aux déformations. Le revêtement lisse et extrêmement dense des plaques garantit des bandes étroites et une efficacité de séparation maximale avec un bruit de fond minimal. Épaisseur de couche de 200 µm, taille de particules de 10 - 12 µm. En aluminium souple, les plaques sont faciles à découper en fonction des besoins de séparation. Deux indicateurs fluorescents inorganiques permettant la détection des UV de substances incolores. Les échantillons qui absorbent les UV à ondes courtes à 254 nm sont détectés lors de l'extinction de fluorescence.
Plaques CCM, zone de concentration
Ces plaques reposent sur les propriétés d'adsorption différentes de deux adsorbants de silice : un adsorbant à larges pores pour l'application des échantillons et une couche de séparation sélective pour la séparation proprement dite. Indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des spots, l'échantillon se concentre toujours en quelques secondes sous la forme d'une bande étroite entre les deux adsorbants, là où commence la séparation. Application de l'échantillon rapide et facile. Inclut une étape de purification et de concentration. Meilleure résolution grâce à des bandes nettes.
Plaques CCM, gel de silice 60 modifié
Les couches de silice modifiées (d'une épaisseur de 200 µm) permettent de mieux résoudre de nombreux problèmes de séparation par rapport à la silice modifiée. Influence réduite de l'humidité atmosphérique sur les résultats. Possibilité d'utilisation de solvants aqueux. La silice modifiée RP assure une corrélation immédiate avec l'HPLC. Aucune activité catalytique pour les substances instables (dégradation par oxydation).
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.