Imprimer
Membranes de transfert, Amersham Hybond™ ECL™
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPN82D RPN132D
RPN82DEA 314 EUR
RPN82D RPN132D
Membranes de transfert, Amersham Hybond™ ECL™
Membranes de transfert
Hybond™ ECL™ offre une sensibilité et une résolution excellentes ainsi qu'un faible bruit de fond pour tous les systèmes de marquage et de détection (radioactifs, non radioactifs et chromogènes), notamment lorsqu'elle est utilisée avec les réactifs de Western blotting ECL™, ECL™ Prime, et ECL™ Plex. Les caractéristiques spéciales d'emballage incluent une couche intermédiaire sur les deux côtés de la membrane et un sachet en aluminium refermable et étanche à l'air avec un espace d'étiquetage pour indiquer la date d'ouverture.
  • Membrane en nitrocellulose 100% pure adaptée pour une utilisation avec tous les réactifs de transfert ECL™ Western et pour toutes les applications de transfert de protéines
  • Les caractéristiques spéciales d'emballage améliorent les performances de la membrane en termes de manipulation et de cohérence des résultats
Taille de pore: 0,45 µm
Taille minimale de protéines requise: 7 kDa