Imprimer
Membranes de transfert, Amersham Hybond™-N+
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
RPN119BEA 621 EUR
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
Membranes de transfert, Amersham Hybond™-N+
Membranes de transfert
Amersham Hybond™-N+ est une membrane en nylon chargée positivement avec une capacité de liaison des acides nucléiques pouvant atteindre 600 µg/cm², recommandée pour une utilisation avec des systèmes de détection par chimiluminescence et chimifluorescence.
  • Recommandée pour tous les types de membranes haute densité
  • Membrane réutilisable plusieurs fois sans perdre son intégrité
  • Passée au test de CQ dans la méthode de transfert Southern
Amersham™ Hybond™-N+ génère une excellente sensibilité avec la technique traditionnelle de transfert Southern. Les échantillons d'acides nucléiques peuvent être fixés par exposition aux UV ou dans un four à hybridation, bien que la fixation par UV soit la meilleure pour obtenir une reproductibilité maximale.
Taille de pores: 0,45 μm
Taille d'acides nucléiques requise: >50 bp
*conçue pour une utilisation avec Nunc™ OmniTray.
Attention: Amersham Hybond™-N+ n'est pas adaptée pour un transfert et une fixation aux alcalis.