Imprimer
VWR®, Plaques d’aluminium HPTLC, silice, couches modifiées
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
551-0029EA 466 EUR
551-0029 551-0030
VWR®, Plaques d’aluminium HPTLC, silice, couches modifiées
Plaques CCM
Les couches de silice modifiées sont, selon la modification, adaptées aux éluants polaires ou non polaires ou aux mélanges d’éluants.
  • Le RP-18w est un sorbant modifié spécial mouillable à l’eau
Indicateur : résistant aux acides avec une fluorescence bleu pâle pour des longueurs d’ondes courtes (254 nm).
Liant : stable dans presque tous les solvants organiques.
Taille des particules : 2 - 10 µm