Système de translation rapide (RTS), kits de disulfide E. coli et Fab
Marques : biotechrabbitTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le système de translation rapide (RTS) est une plateforme évolutive d'expression des protéines in vitro qui produit de grandes quantités de protéines pour les études de caractérisation, les essais fonctionnels ou l'analyse structurelle. Le RTS permet à la fois la transcription et la translation en utilisant un échange haut rendement (HY) et continu, des technologies sans cellule (CECF), avec des systèmes basés sur des lysats de cellules bactériennes (E. coli) ou eucaryotes (germe de blé). Le RTS offre les avantages d'un système d'expression des protéines sans cellule, tout en éliminant le recours à des étapes laborieuses et en aval généralement associées aux systèmes d'expression basés sur des cellules.
- Kit RTS 100 E. coli ; Kit Disulfide/RTS 500 E. coli : expression des protéines à l'échelle du microgramme pour les protéines fonctionnelles à liaison de disulfide : Exprimez les protéines liées par disulfide sous forme fonctionnelle grâce au lysat optimisé et aux conditions de réaction
- Aucune réintégration des protéines agrégées n'est nécessaire
- Exprimez jusqu'à 80 μg de protéines par réaction, grâce à la technologie CECF