Imprimer
Système de translation rapide (RTS), kits de membranes d'insectes
Marques : biotechrabbit
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BR1401501 BR1401502
BTRABR1401501EA 269 EUR
BTRABR1401501 BTRABR1401502
Système de translation rapide (RTS), kits de membranes d'insectes
Protéines expression Systèmes d'expression des protéines
Kit de membranes d'insectes RTS 100 pour des rendements élevés de protéines eucaryotes modifiées et synthétisées in vitro post-translation.
  • Expression robuste d'un grand nombre de protéines avec une série de modifications (facteurs de coagulation, protéines kinases et facteurs de transcription)
  • Expression des protéines membranaires sans nécessité d'utiliser des additifs
  • Rendements 3 fois supérieurs d'un maximum de 50 µg/ml pour une quantité de protéines suffisante pour les études fonctionnelles/procédures de sélection
  • Criblage rapide et flexibilité accrue en utilisant des produits de PCR ou des plasmides circulaires comme modèles
Le système de translation rapide (RTS) est une plateforme évolutive d'expression des protéines in vitro qui produit de grandes quantités de protéines pour les études de caractérisation, les essais fonctionnels ou l'analyse structurelle. Le RTS permet à la fois la transcription et la translation en utilisant un échange haut rendement (HY) et continu, des technologies sans cellule (CECF), avec des systèmes basés sur des lysats de cellules bactériennes (E. coli) ou eucaryotes (germe de blé). Le RTS offre les avantages d'un système d'expression des protéines sans cellule, tout en éliminant le recours à des étapes laborieuses et en aval généralement associées aux systèmes d'expression basés sur des cellules.