Imprimer
Système de translation rapide (RTS), kits Germe de blé
Marques : biotechrabbit
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BR1401001 BR1401101 BR1402501
733-2347EA 1060 EUR
733-2347 733-2348 BTRABR1402501
Système de translation rapide (RTS), kits Germe de blé
Protéines expression Systèmes d'expression des protéines
Le système de translation rapide (RTS) est une plateforme évolutive d'expression des protéines in vitro qui produit de grandes quantités de protéines pour les études de caractérisation, les essais fonctionnels ou l'analyse structurelle. Le RTS permet à la fois la transcription et la translation en utilisant un échange haut rendement (HY) et continu, des technologies sans cellule (CECF), avec des systèmes basés sur des lysats de cellules bactériennes (E. coli) ou eucaryotes (germe de blé). Le RTS offre les avantages d'un système d'expression des protéines sans cellule, tout en éliminant le recours à des étapes laborieuses et en aval généralement associées aux systèmes d'expression basés sur des cellules.
Kits Germe de blé
Kit de technologie CECF RTS 100 au germe de blé: expression des protéines à l'échelle du microgramme pour les protéines eucaryotes fonctionnelles
Exprimez avec un grand succès les protéines eucaryotes
Rendements élevés grâce à un dispositif CECF pour microplaques
Optimisez la production des protéines actives sensibles à la chaleur, grâce à une température de réaction optimale de 24 °C
Évitez le clonage - exprimez vos protéines directement à partir de produits de PCR liés à des organismes recombinants
Kit de technologie CECF RTS 500 au germe de blé: expression des protéines à l'échelle du milligramme pour les protéines eucaryotes fonctionnelles
Expression sans cellule de protéines fonctionnelles eucaryotes pouvant atteindre 1 mg
Expression des protéines eucaryotes connaissant un grand succès, généralement sans optimisation de séquence
Optimisez la production des protéines actives sensibles à la chaleur, grâce à une température de réaction optimale de 24 °C