Imprimer
Plaques HPTLC, gel de silice 60, modifiée CN, DIOL, NH₂, sur support verre
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 610 EUR
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
Plaques HPTLC, gel de silice 60, modifiée CN, DIOL, NH₂, sur support verre
Plaques CCM
Les plaques de silice modifiées CN et DIOL sont modérément polaires et adaptées aux systèmes en phase normale et en phase inversée. La plaque modifiée NH₂ offre des caractéristiques d'échanges d'ions faiblement basiques avec une sélectivité spéciale pour les composés chargés. Elle peut remplacer la cellulose PEI.