Imprimer
Membranes de transfert, Amersham™ Hybond™ LFP 0,2 PVDF
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10600022 10600102 10600060 10600123
10600022.EA 703 EUR
10600022. 10600102. 10600060. 10600123.
Membranes de transfert, Amersham™ Hybond™ LFP 0,2 PVDF
Membranes de transfert
Amersham™ Hybond™ LFP 0,2 PVDF est une membrane hydrophobe à faible fluorescence d'une taille de pore de 0,2 µm, pour le transfert des protéines. Amersham™ Hybond™ LFP est optimisée pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western.
  • Très faible fluorescence de fond se traduisant par une haute sensibilité
  • Offre une faible auto-fluorescence dans une large gamme de longueurs d'onde d'excitation et d'émission
  • Disponible dans toutes les tailles prédécoupées courantes
  • Capacité de liaison des protéines :>200 μg/cm²
  • Compatible avec une variété d'agents de blocage, tampons de transfert et colorants de transfert de protéines totales
Pour plus de commodité, des sandwichs Western Blot (10 sandwichs/kit) sont également disponibles. Chaque sandwich se compose de membranes Amersham™ Hybond™ LFP membranes 0,2 PVDF préassemblées avec papiers filtres Chr 2×3 mm.