Imprimer
Kit de PCR en point final qScript™ XLT One-Step
Marques : Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95143-200 95143-020
733-2263EA 1040 EUR
733-2263 733-2845
Kit de PCR en point final qScript™ XLT One-Step
Réactifs pour acides nucléiques RT-PCR and cDNA Reagents
Le kit de PCR en point final qScript™ XLT One-Step est un système pratique et très sensible pour l'amplification des modèles d'ARN jusqu'à 2 kb. La synthèse de l'ADN complémentaire et l'amplification PCR sont réalisées dans le même tube sans l'ouvrir entre les procédures. Ce système a été optimisé pour offrir une efficacité, une sensibilité et une spécificité de PCR en point final optimales.
  • Testé pour surpasser les inhibiteurs
  • Colorant de chargement GelTrack™ en option inclus
  • Une excellente reproductibilité
  • Ensemble de réactions monotube pratique à température ambiante
Chaque kit comprend :
1×200 µl transcriptase inverse qScript™ XLT One-Step (mélange 25X concentré de protéine inhibitrice de la transcriptase inverse et recombinante)
2×1,25 ml One-Step ToughMix® (tampon de réaction concentré 2X contenant du dNTP, du chlorure de magnésium, de la polymérase ADN à démarrage à chaud, et des stabilisants)
1×0,4 ml coloration de chargement GelTrack™ (mélange 50X concentré de colorants marqueurs d'électrophorèse bleu et jaune, compatible pour PCR en temps réel)
2×1,5 ml d'eau sans nucléase