Imprimer
Plaques CCM, gel de silice 60, couches non modifiées et chimiquement modifiées, en aluminium
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 69.3 EUR
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
Plaques CCM, gel de silice 60, couches non modifiées et chimiquement modifiées, en aluminium
Plaques CCM
Plaques CCM, gel de silice 60 non modifié
Cette gamme de plaques utilise le gel de silice 60 de Merck avec un liant polymérique unique garantissant une surface uniforme et dure, résistant aux fissures et aux déformations. Le revêtement lisse et extrêmement dense des plaques garantit des bandes étroites et une efficacité de séparation maximale avec un bruit de fond minimal. Épaisseur de couche de 200 µm, taille de particules de 10 - 12 µm. En aluminium souple, les plaques sont faciles à découper en fonction des besoins de séparation. Deux indicateurs fluorescentsEn savoir plus