Gants de sécurité
Gants de sécurité contre les risques mécaniques et chimiques
Dans notre large gamme de gants, vous trouverez le gant de sécurité parfait pour toute une variété d'applications. Nous portons une attention particulière à l’excellence du port, ainsi qu’à la classe de protection requise, et ce, pour tous nos produits.
Gants phynomic XG
Gants extrêmement robustes, mais flexibles, offrant une préhension exceptionnelle dans des conditions d'utilisation humides et très grasses.
Gants résistants aux coupures, phynomic C5
Gants résistants aux coupures de niveau C, avec manchette tricotée et revêtement en mousse aqua-polymère sur la paume et le bout des doigts.
Gants résistants aux produits chimiques Rubiflex SXG
Gants résistants aux produits chimiques avec revêtement en caoutchouc nitrile, procurant une préhension exceptionnelle, sèche et humide.
Gants résistants aux produits chimiques uchem 3300
Gants résistants aux produits chimiques avec un excellent sens du toucher.
C500 XG
Gants résistants aux coupures, dotés de la technologie Bamboo Twinflex pour un confort de port remarquable et une maîtrise parfaite du climat.
u-chem 3200
Gant fiable, résistant aux produits chimiques, d'une coupe étroite, avec une préhension et une flexibilité excellentes