Des victimes se font attaquer par des suspects inhabituels que rien n'arrête !
Bingwen Bug BeaterSon arme ? Une bombe d'oxyde d'éthylène (EtO) qui, lors de la stérilisation de produits de filtration microbiologique, peut laisser des résidus et tuer les micro-organismes que vous essayez justement de récupérer. Il utilise également une tapette à grille pour membrane afin de tuer les micro-organismes. Les lignes pleines de ces grilles pour membrane peuvent empêcher la formation de colonies, ce qui réduit les taux de récupération et entraîne des comptages imprécis ou des résultats erronés. En outre, Benoit fait tout son possible pour empêcher les micro-organismes d'atteindre la membrane en les récupérant dans sa sacoche. En effet, les graduations à l'intérieur des entonnoirs de microbiologie peuvent retenir les micro-organismes, ce qui empêche leur récupération sur la membrane et donne des résultats erronés. De la même manière, les fonds carrés dont disposent certains entonnoirs peuvent également piéger les micro-organismes et rendre toute récupération impossible.
Demandez un échantillon gratuit Demandez une démonstration gratuite
Hannah Holey Elle travaille en étroite collaboration avec Benoit. Si les micro-organismes ne sont pas tués ou s'ils parviennent tout de même à atteindre la membrane, une membrane de mauvaise qualité empêchera alors la bonne récupération des micro-organismes, ce qui génèrera potentiellement de faux négatifs.
Votre marque et vos clients comptent par-dessus tout : il est donc indispensable de diminuer les risques de faux négatifs pour éviter les rappels.
Difficult DaraC'est un personnage peu commode qui n'abandonnera pas facilement sa membrane ! Certains entonnoirs de filtration microbiologique peuvent rendre l'extraction d'une membrane très difficile. Il faut alors appliquer une pression verticale importante pour détacher physiquement la membrane de l'entonnoir.
Shuji Solid GridIl est payé à la commission en fonction du nombre de techniciens de laboratoire qu'il envoie chez l'opticien pour cause de fatigue oculaire. Avec une grille pleine, le comptage précis des colonies devient difficile et la fatigue oculaire due au comptage sous le microscope se fait rapidement sentir.
Si vos techniciens de laboratoire effectuent plusieurs tests par jour, l'ergonomie est essentielle.
Christophe Cross-ContaminationC'est malheureusement à cause de lui qu'il faut inutilement lancer de nouveaux tests et traitements, et mettre au rebut des lots en raison de faux positifs lors de tests de CQ microbiologique... Les collecteurs de vide de microbiologie peuvent provoquer une extraction d'air ou un reflux des liquides des échantillons précédents sur une nouvelle membrane de test. De plus, certains collecteurs sont trop difficiles à démonter et trop grands pour permettre un autoclavage aisé. Un collecteur sale pose alors un risque de contamination croisée d'un test à l'autre.
Pour protéger vos résultats, éviter les faux positifs en réduisant la contamination croisée est capital.