Autoclaves de laboratoire Tuttnauer, D-Line
Tuttnauer
Cela fait plus de 90 ans que Tuttnauer fabrique des stérilisateurs. En tant que leader mondial en matière de solutions de stérilisation et de contrôle des infections, Tuttnauer fabrique des autoclaves plébiscités par les hôpitaux, les instituts de recherches, les cliniques et les laboratoires dans plus de 140 pays.
SOLLICITER UN APPEL/UNE DÉMONSTRATIONLes autoclaves de laboratoire Tuttnauer prennent en charge toutes sortes d’applications à l’œuvre dans de nombreux établissements, comme les instituts de recherche, les universités, l’industrie pharmaceutique, alimentaire, médicale et biotechnologique, etc.
La gamme avancée pour laboratoire propose une variété inégalée de modèles fiables à chargement par le dessus de la paillasse (chargement par l’avant) et vertical (chargement par le haut) dont le volume de la chambre va de 23 à 160 litres, et elle fournit une solution unique pour tout le spectre des besoins en matière de stérilisation.
On peut configurer entièrement ces autoclaves en vue d’un usage universel ou pour les personnaliser au client.
Spécifications générales pour autoclaves de laboratoire
- Cuve de grande qualité avec porte munie d'un miroir
- Système de contrôle avancé avec clavier à 3 boutons facile à utiliser
- Jusqu'à 20 programmes de cycles personnalisables
- Connexion standard USB et Ethernet pour un transfert facile des cycles de données vers le PC
- Pour une utilisation en laboratoire : 2 capteurs de température PT100 flexibles
Remarque: Tous les modèles 2840 et 3850 de base nécessitent des alimentations monophasées. Le modèle 3850 haut-de-gamme, tous les modèles 3870, 5050 et 5075 nécessitent une alimentation de 400 volt triphasée.
Chargement par l'avant (horizontal)
![]() |
Essential EL-D
|
ELC-G-D haut-de-gamme
|
Autoclaves, chargement par l'avant, D-Line
Chargement par le haut (vertical)
![]() |
Essential ELV-D
|
ELVC-G-D haut-de-gamme
|
Il est possible de mettre à jour chaque modèle à l’aide d'un grand nombre d’options ;
- Options d’usine : doivent être commandées en même temps que l’autoclave
- Options générales
- Options de documentation : L'option innovante est R.PC.R Reporting (rapports sur PC à distance)
Téléchargez le PDF pour obtenir des détails sur les options
Tuttnauer propose une large gamme d’accessoires de chargement.
- Des paniers en fils d'acier inoxydable et des conteneurs fermés de différents formats, pour tous les modèles d'autoclaves.
- Outils de levage pour le chargement et le déchargement des objets lourds. Cet outil de levage est mobile ou bien fixé à l’autoclave, et il est équipé d’un bras articulé intégré, pour une manœuvrabilité maximale. Il est également muni d’un système de contrôle à distance électronique pour faciliter la manipulation de tous les types de charge.
- Équipement de chargement : chariots de chargement et de transfert sur rails pour faciliter le processus de chargement et de déchargement. Fabriqués dans un acier inoxydable durable, de grande qualité. Le chariot de chargement ajustable roule depuis le chariot de transfert vers les rails de la cuve intérieurs, pour faciliter la manipulation des charges lourdes.