Merck pour l'industrie pharmaceutique
Sur cette page, vous trouverez des notes d’application analytiques pour l’industrie pharmaceutique qui vous aideront à trouver l’outil idéal pour une large gamme de techniques..
Ces notes d’application Merck présentent toutes les informations techniques pertinentes dont vous avez besoin pour appliquer et réussir votre méthode. On peut facilement télécharger au format PDF l’ensemble de ces notes d’application.
Téléchargez notre magazine Focus: Pharma
R&D
Top
La technologie Fused-Core® derrière nos colonnes Ascentis® Express offre une vitesse et une efficacité maximales sur les deux systèmes UHPLC et HPLC. Les particules Fused-Core® offrent un chemin de diffusion beaucoup plus court par rapport aux particules totalement poreuses tout en réduisant l'élargissement du pic. Cela permet d'obtenir des efficacités très élevées, généralement 40 % plus élevées par rapport aux particules totalement poreuses de la même taille. Les colonnes Ascentis® Express sont disponibles avec des particules de 2, 2.7 et 5 μm et avec une très large gamme de chimies de colonnes.
Colonnes Ascentis® Express
Les colonnes HPLC et UHPLC BIOshell™ offrent une vitesse et une efficacité maximales pour la séparation des biomolécules sur les deux systèmes UHPLC et HPLC. Les particules de silice superficiellement poreuses (PSP) Fused-Core®, aux pores d'une taille de 90 A à 1000 A, permettent une meilleure séparation des glycanes et des très grandes protéines. Plus particulièrement, des pores d'une taille de 1000 A montrent un très clair avantage sur les pores classiques de 300 A pour la séparation de très grandes protéines dans le développement de médicaments biothérapeutiques tels que les anticorps monoclonaux (mAbs) ou les protéines aux poids moléculaires supérieurs à 100 kDa.
Colonnes BIOshell™
Les méthodes d'analyse pour les échantillons pharmaceutiques doivent suivre des règles strictes. Les colonnes coiffées PurospherR STAR RP-18 conviennent parfaitement à cette exigence et sont le meilleur choix pour les colonnes L1 énumérées dans la Pharmacopée américaine (USP).
Colonnes Purospher® STAR
Merck sait que seuls les produits d'analyse les plus précis feront l'affaire. C'est pourquoi nous proposons la gamme de colonnes d'analyse GC Supelco qui vous donne l'exactitude, la précision, et la constance dont vous avez besoin.
Colonnes GC Supelco®
Les nouvelles colonnes Chromolith® WP300 sont spécialement conçues pour les bio-applications. Ces colonnes de silice monolithique à larges pores (300 Å) sont constituées d'un seul barreau continu de silice poreuse de haute pureté qui est ensuite greffée avec un groupement C18, C8, C4 ou Protéine.
Avantages des colonnes préparatives :
  • Une bio-récupération élevée et des sélectivités spécifiques pour les biomolécules
  • Des séparations à grande vitesse possible
  • Une durée de vie des colonnes sensiblement plus longue
  • Une résistance élevée au colmatage de la colonne
  • Des réductions de coûts grâce à un débit d'échantillons supérieur et à la durabilité de la colonne
Voir les colonnes Chromolith® WP300
Contrôle Qualité
Top
Les Étalons secondaires pharmaceutiques de Merck sont certifié par une double accréditation ISO/IEC 17025 et ISO Guide 34 et sont multi-traçables en référence aux étalons de plusieurs organisations pharmacopées telles que USP, PhEUR et BP.
Étalons secondaires pharmaceutiques
Pour vos analyses UHPLC-MS les plus sensibles, comment réduire le plus possible le bruit et autres signaux ? Les nouveaux solvants haut de gamme UHPLC-MS de Merck rehaussent la norme en termes de bruit de fond et de spectre de masse propre. La nouvelle gamme de solvants dernier cri UHPLC-MS LiChrosolv® a été développée pour dépasser toutes les attentes et offrir des résultats rapides et fiables dans les deux modes d'ionisation, positif et négatif, pour les sources ESI/APCI.
Solvants LiChrosolv® UHPLC-MS
Pour vous aider à obtenir la meilleure qualité d'analyse qui soit, Merck vous propose une large gamme d'additifs à phase mobile d'une grande pureté pour les applications LC-MS. La gamme LC-MS comprend les acides, les bases et les sels volatiles les plus fréquemment utilisés et d'une grande pureté pour les applications LC-MS.
Additifs et réactifs LiChropur®
En tant que seul fabricant d'étalons d'analyse et de Documents de référence certifiés (DRC) à la présence mondiale, Merck offre à la communauté scientifique un portefeuille complet et des marques de confiance. Les Documents de référence certifiés sont uniquement disponibles en provenance d'organisations équipées d'un système de qualité solide. La Double Accréditation ISO/IEC 17025 et ISO Guide 342 représente le sommet de la réalisation de systèmes de qualité et permet la production crédible et le test de DRC.
Étalons ICP pour Certipur®
Normes d'éléments TraceCERT® ICHQ3D
Avec des valeurs de pH certifiées à la fois pour 20 °C et 25 °C, les solutions tampons pH Certipur® proposées par les produits d'analyse Supelco® répondent à vos besoins en matière d'étalonnage. Une conformité aux norme toujours garantie.
Solution tampon Certipur®
Les acides, sels et solvants EMSURE®  vous offrent :
  • Une précision et une fiabilité à chaque usage
  • Une commodité et une sécurité
  • Une conformité réglementaire (ISO 6353, ACS, Réact. Ph. Eur.)
Ils sont testés sur près de 70 paramètres dans les laboratoires de contrôle qualité de Merck à Darmstadt, en Allemagne.
Découvrez, par exemple, les spécifications de l'acide acétique cristallisable, Reag. Ph. Eur. pour analyses 1.00063.1000.
Les spécifications regroupent plus de 50 paramètres, bien plus que ceux qui est recommandé par la Pharmacopée européenne. 
Voir les produits EMSURE®
Environnement
Top
Voir les spectrophotomètres Spectroquant®
Production
Top
Les solvants Prepsolv® de Merck sont conçus pour faciliter la transition entre séparations analytiques et séparations préparatives et sont fabriqués en prenant en compte les exigences spécifiques de la chromatographie préparative. Ils se caractérisent par un résidu d'évaporation extrêmement bas (< 1 mg/l) et une faible teneur en eau. La qualité de ces solvants assure un rendement du produit et une protection des colonnes optimaux. La gamme complète de systèmes de retrait garantit que les solvants puissent toujours être utilisés en toute sécurité et facilement sans risque de contamination.
Solvants Prepsolv®
Général
Top
Découvrez les NOUVEAUX systèmes de prélèvement de Merck pour une manipulation sûre des acides et des bases en bidons et en fûts.
  • Un maniement des produits dangereux sûr, facile et sans contamination
  • Une sécurité de l'utilisateur au maximum
  • Des économies en minimisant les problèmes de sécurité lors de la manipulation quotidienne des produits dangereux
Voir la sélection de produits
Notes d'application Merck pour les entreprises pharmaceutiques
Chromatographie
Impact des additifs pour phase mobile sur la sensibilité de la LC-MS démontré à l’aide des cannabinoïdes des épices
Comparaison de l’appareil Supel™ BioSPME 96 broches pour la technique de dialyse à l’équilibre rapide pour la détermination de la liaison protéique plasmatique
Analyse HPLC de l’acide déshydroascorbique et de l’acide ascorbique (Vitamine_C) sur SeQuant ZIC HILIC
Analyse HPLC des antidouleurs sur Ascentis Express
Trucs et astuces HPLC - préparation de la phase mobile
Application HPTLC pour passiflora incarnata
Méthodes d’identification, de test et de profilage des impuretés organiques de l’aripiprazole selon la monographie USP
Analyse LC MS du sorbitol et du mannitol sur SeQuant ZIC HILIC
Flux d’analyse de la cartographie des peptides sur l’adalimumab
Préparation des échantillons du sérum avant la détermination de la testostérone libre
Test d’identification TLC du dextrométhorphane selon la monographie de la Pharmacopée Européenne sur la silice
Analyse UHPLC-MS des N-glycanes libérés dans les IgG humaines sur une colonne LC en carbone Supel™
Analyse ascendante UHPLC-MS du trastuzumab sur une colonne C18 Peptide BIOshell™A160
Flux de travail de l’analyse du polysorbate 80 dans une formulation d’Erbitux®
Analyse HPLC CHROM du létrozole et de ses impuretés
Détermination de l’éphédrine HCl et de la pseudoéphédrine HCl
Détermination de la rutine à l’aide de chromolite dans une formulation de crème anti-âge pour la peau
Analyse rapide des anticorps monoclonaux à l’aide de monolithes de silice conçus pour les analyses biologiques
Environment
Détermination SQ ultra-sensible du silicate dans de l’eau de procédé et de chaudière clean
Karl Fisher
L’eau dans les antibiotiques
L’eau dans les lyophilisats
L’eau dans l’acide acétylsalicylique
Microbiologie
EN 17141 Impact sur la validation ISO 14698 des échantillonneurs d’air MAS-100
Étude sur le test de remplissage des milieux sur la filtrabilité à froid.
Échantillonnage de l’air actif à l’aide de la gélose tryptone soja
Filtre à particules pour sortie d’air des échantillonneurs d’air viable MAS-100 NT
Mesure de l’efficacité de la stérilisation à l’autoclave