VWR Chemicals
Les réactifs chimiques de haute pureté AnalaR NORMAPUR pour analyses en laboratoire associent la meilleure qualité à un prix très compétitif.
Cette gamme complète de produits propose plus de 400 réactifs adaptés à une multitude d'applications analytiques. Grand choix de tailles d'emballage et de conditionnements : flacons en verre, plastique ou verre recouvert de plastique. Des conditionnements de grande taille, jusqu'à 200 l, sont également disponibles pour un grand nombre de produits. Tous les produits BDH Prolabo indiquent la date d'expiration sur l'étiquette du produit et présentent un certificat d'analyse. Chaque lot de réactifs est testé par rapport à un cahier des charges strict afin d'assurer des performances reproductibles, à chaque utilisation. Les spécifications indiquent les limites d'impureté garanties maximales autorisées, et non des valeurs d'« analyses types ». Les certificats d'analyse sont facilement accessibles sur notre site Web.
Saisissez simplement le produit que vous recherchez dans le moteur de recherche pour voir l'offre disponible.
Offres personnalisées pour les demandes à grand volume.