Bandelettes colorimétriques pour le contrôle de l'hygiène HY-RiSE®
Kit contenant des bandelettes tests colorimétriques permettant de contrôler manuellement la propreté générale des surfaces, en particulier dans le secteur agroalimentaire.
- Bien plus sensibles qu'une inspection visuelle
- Facilité d'utilisation et de lecture
- Résultats en moins de 5 minutes
- Aucun instrument nécessaire